Fontos dokumentumok
224189
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95%
Szinonimák:
4-Carboxybenzenesulfonyl fluoride, p-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
272-273 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJUJJHDCOUPERR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?