Merck
136387
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
technical grade, 90%
Szinonimák:
p-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
FSO2C6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
bp
96-97 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
FS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMTAYFNTRRLWQG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride was used as reagent in the synthesis of irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
J E van Muijlwijk-Koezen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(6), 815-818 (2001-03-30)
A new preparative synthetic route for the irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine (FSCPX, 1) is described. The availability of ample amounts of the irreversible antagonist FSCPX allowed us to use FSCPX as a research tool for adenosine A1 receptors in