Merck
ALD00094
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
Szinonimák:
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7FO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n/D 1.5038
sűrűség
1.3071 at 25 °C
SMILES string
FS(C1=CC(OC)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGVNAVGZAZZJBS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)