• 2026-05-20T10:30+00:00
  • bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
  • cp_1, bvpage1
  • loc_es_ES, D9190SIGMA, prd, sort_relevancy
  • co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
  • Productos
    • Química analítica
      • Cromatografía analítica
        • Jeringas analíticas
        • Viales analíticos
        • Adsorbentes de carbono
        • Estándares de cromatografía
        • Columnas GC, accesorios y adsorbentes
        • Tampones HPLC
        • Columnas HPLC
        • LPLC Medios y accesorios
        • Trampas de purga
        • Disolventes
        • Placas y adsorbentes TLC
      • Reactivos analíticos
        • Ácidos
        • Jeringas analíticas
        • Viales analíticos
        • Ácidos cáusticos y bases
        • Reactivos para cromatografía y espectroscopia
        • Kits de pruebas colorimétricas y titulométricas
        • Indicadores
        • Reactivos Karl Fischer
        • Estándares Karl Fischer
        • Metales
        • Tiras reactivas para pH, papeles pH, lectores y accesorios
        • Sales
        • Disolventes
        • Instrumentos, kits y accesorios de fotometría Spectroquant
        • Tiras reactivas, papeles y lectores
        • Reactivos de titulación
      • Preparación analítica de muestras
        • Dispositivos y tubos para el control del aire
        • Portafiltros de laboratorio
        • Membranas filtrantes de laboratorio Millipore<sup>®</sup>
        • Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
        • Trampas de purga
        • Extracción en fase sólida (SPE) y QuEChERS
        • Microextracción en fase sólida (SPME)
        • Columnas, resinas y accesorios para extracción líquida asistida (SLE)
      • Seguridad en el laboratorio
        • Detergentes y limpiadores para material de laboratorio
        • Manipulación segura
        • Accesorios de seguridad
        • Absorción de derrames
      • Fotometría y pruebas químicas rápidas
        • Kits de pruebas colorimétricas y titulométricas
        • Tiras reactivas para pH, papeles pH, lectores y accesorios
        • Instrumentos de fotometría, kits de prueba y accesorios
        • Tiras reactivas, papeles y lectores
        • Análisis turbidimétrico
      • Materiales de referencia
        • Estándares de aminoácidos, péptidos y proteínas
        • Estándares de biomarcadores y metabolitos
        • Normas sobre el cannabis
        • Normas sobre carbohidratos
        • Materiales de referencia certificados
        • Estándares de cromatografía
        • Normas sobre aditivos alimentarios
        • Normas sobre componentes alimentarios y cosméticos
        • Normas ICP y AAS
        • Estándares de mezcla de impurezas elementales inorgánicas
        • Estándares de cromatografía iónica
        • Estándares Karl Fischer
        • Estándares lipídicos
        • Normas sobre materiales matriciales
        • Normas de microbiología
        • Normas sobre contaminantes orgánicos
        • Normas sobre plaguicidas
        • Normas petroquímicas
        • Normas farmacéuticas
        • Productos farmacéuticos, drogas ilícitas y biomarcadores diagnósticos
        • Normas de la Farmacopea y los Institutos Metrológicos
        • Normas sobre propiedades físicas y químicas
        • Estándares fitoquímicos
        • Normas sobre vitaminas
    • Cultivo y análisis celular
      • Cultivo celular 3D
        • Hidrogeles
        • Organoides
        • Andamios
      • Reactivos para cultivos celulares sin componentes animales
      • Análisis celular
        • Equipo de recuento celular
        • Análisis de la salud celular
        • Instrumentos de imagen celular
        • Kits de aislamiento celular
        • Ensayos de migración e invasión celular
        • Reactivos para la obtención de imágenes de células vivas
      • Medios y tampones para cultivos celulares
        • Medios de cultivo celular para bioprocesamiento
        • Medios y tampones líquidos para cultivos celulares para bioprocesamiento
        • Medios clásicos y búferes
        • Medios de cultivo celular GMP personalizados
        • Medios de cultivo vegetal
      • Suplementos y reactivos para cultivos celulares
        • Albúminas y proteínas de transporte
        • Aminoácidos
        • Antibióticos
        • Factores de apego
        • Suplementos recombinantes para bioprocesamiento
        • Carbohidratos
        • Reactivos para la disociación celular
        • Reactivos para la congelación celular
        • FBS
        • Factores de crecimiento y citocinas
        • Hormonas
        • Suero humano
        • (Otros) Sera
        • Reactivos para cultivo de plantas
        • Sera
        • Suplementos para cultivo celular
        • Vitaminas
      • Líneas celulares y cultivos celulares especializados
        • Líneas celulares para bioprocesamiento
        • Líneas celulares de mamíferos
        • Medios para embriones de ratón
        • Células primarias
        • Células madre
      • Filtración de medios de laboratorio estériles y material de cultivo
        • Suministros para cultivos celulares
        • Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
        • Insertos y placas para cultivo celular Millicell<sup>®</sup>
        • Filtros estériles Millipore<sup>®</sup>
        • Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
        • Filtros de vacío Stericup<sup>®</sup>
    • Química y productos bioquímicos
      • Aminoácidos, resinas y reactivos para la síntesis de péptidos
      • Productos bioquímicos
        • Agarosa
        • Aminoácidos
        • Antibióticos
        • Avanti Research™, una marca de Croda
        • Tampones biológicos
        • Carbohidratos
        • Agentes quelantes y reductores
        • Coenzimas
        • Detergentes
        • Lípidos
        • Glicoconjugados
        • Productos bioquímicos y reactivos de alta pureza
        • Kits para ensayos metabólicos
        • Bibliotecas de metabolitos
        • Productos naturales
        • Nucleósidos y nucleótidos
        • Vitaminas
      • Bloques de construcción
        • Bloques de construcción fluorados
        • Heterociclos halogenados
        • Bloques de construcción heterocíclicos
        • Bloques de construcción orgánicos
      • Catalizadores
        • Catalizadores y ligandos Buchwald
        • Catalizadores de activación C-H
        • Catalizadores quirales y ligandos
        • Catalizadores de acoplamiento cruzado
        • Catalizadores de hidrogenación
        • Catalizadores inorgánicos
        • Ligandos y complejos NHC
        • Metátesis de olefinas
        • Organocatalizadores
        • Catalizadores de transferencia de fase
        • Ligandos de fosfina
        • Fotocatalizadores
        • Catalizadores de metales de transición
      • Biología química
        • Carbohidratos
        • Herramientas de biología química
        • Reactivos químicos de clic
        • Reticulantes
        • Componentes básicos del degradador de proteínas
      • Síntesis química
        • Ácidos borónicos y derivados
        • Reactivos formadores de enlaces C-C
        • Auxiliares quirales
        • Reactivos de acoplamiento y nucleósidos
        • Reactivos de Grignard
        • Reactivos de halogenación
        • Reactivos de organoaluminio
        • Reactivos organolíticos
        • Reactivos de organosilicio
        • Reactivos organoestánnicos
        • Reactivos de organozinc
        • Reactivos de oxidación
        • Reactivos de protección/desprotección
        • Agentes reductores
      • Sabores y fragancias
      • Formulación
        • Formulación de biomoléculas
        • Materiales granulados
        • Formulación líquida
        • Estabilizadores de proteínas
        • Formulación semisólida
        • Formulación sólida
      • Productos químicos de laboratorio
        • Absorbentes y adsorbentes
        • Ácidos
        • Ácidos cáusticos y bases
        • Agentes secantes
        • Ayudas de filtrado y medios filtrantes
        • Indicadores
        • Metales
        • Sales
        • Disolventes
      • Seguridad en el laboratorio
        • Detergentes y limpiadores para material de laboratorio
        • Manipulación segura
        • Accesorios de seguridad
        • Absorción de derrames
      • Isótopos estables
      • Herramientas que permiten la síntesis
        • Síntesis química automatizada
        • Cribado de alto rendimiento
        • Fotorreactores
        • Electrosíntesis
    • Clínica y diagnóstico
      • Tipificación sanguínea
        • Reactivos terminados para la determinación del grupo sanguíneo
        • Intermedios para la determinación del grupo sanguíneo destinados a la fabricación posterior (FFMU)
      • Cell Marque™
        • Láminas de control Cell Marque™
        • Sistemas de detección Cell Marque™ y reactivos auxiliares
        • Anticuerpos primarios Cell Marque™
      • Membranas de flujo lateral
      • Conservantes ProClin&amp;trade;
      • Diagnóstico tisular
        • Tinciones bacteriológicas
        • Medios de separación celular
        • Tinciones citológicas
        • Tintes secos y tintes certificados
        • Tinciones hematológicas
        • Tinciones histológicas
        • Reactivos universales para diagnóstico tisular
    • Filtración
      • Filtros de concentración
        • Centrífugas Amicon<sup>®</sup>
        • Filtros centrífugos
      • Papel de filtro
      • Filtración para bioprocesamiento
        • Filtración por tampón
        • Soportes y sistemas para filtros de clarificación
        • Carcasas de filtro
        • Filtración y llenado estériles finales
        • Filtros de gas y ventilación
        • Probadores de integridad
        • Filtración de medios
        • Prefiltros y control de la carga biológica
        • Filtros estériles
        • Soportes y sistemas para filtros antivirus
        • Filtros antivirus
      • Portafiltros de laboratorio
      • Membranas filtrantes de laboratorio
        • Membranas filtrantes
        • Membranas filtrantes Millipore<sup>®</sup>
      • Filtros de jeringa de laboratorio
        • Filtros de jeringa
        • Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
      • Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
      • Dispositivos de filtrado estériles para laboratorio
        • Filtros estériles Millipore<sup>®</sup>
        • Filtros de vacío Stericup<sup>®</sup>
      • Filtros de vacío
    • Productos alternativos más ecológicos
    • Microbiología industrial
      • Monitorización medioambiental y simulación de procesos asépticos
      • Control de la higiene
      • Medios de cultivo microbiano
      • Materias primas para medios de cultivo microbiano
      • Filtración microbiana
      • Pruebas de identificación microbiana y reactivos bioquímicos
      • Normas de microbiología
      • Kits de detección de patógenos, instrumentos, productos desechables
      • Prueba de pirógenos
      • Dispositivos de prueba de indicadores de calidad
      • Consumibles, medios e instrumentos para pruebas de esterilidad
    • Automatización de laboratorios
      • Estación de trabajo automatizada para ensayos AAW™
    • Material de laboratorio
      • Cultivo celular y criogenia
        • Suministros para cultivos celulares
        • Almacenamiento criogénico
        • Insertos y placas para cultivo celular Millicell<sup>®</sup>
      • Filtración
        • Filtros centrífugos
        • Membranas filtrantes
        • Papel de filtro
        • Portafiltros de laboratorio
        • Filtros de jeringa
        • Filtros de vacío
        • Centrífugas Amicon<sup>®</sup>
        • Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
        • Membranas filtrantes Millipore<sup>®</sup>
        • Filtros estériles Millipore<sup>®</sup>
        • Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
        • Filtros de vacío Stericup<sup>®</sup>
      • Cristalería
      • Equipo de laboratorio
        • Saldos
        • Centrifugación
        • Trituradoras y homogeneizadores
        • Agitación y mezcla en laboratorio
        • Refrigeradores y congeladores
        • Purificación del agua
      • Socios de Labware
        • Productos científicos de referencia
        • Productos Brand<sup>®</sup>
        • Productos Corning<sup>®</sup>
        • Productos Cytiva™
        • Productos DWK
        • Productos Eppendorf<sup>®</sup>
        • Excel Productos Científicos
        • Productos Heathrow Scientific<sup>®</sup>
        • Productos LGC Biosearch™
        • ProductosOHAUS<sup>®</sup>
        • Productos Pop-Bio
        • Productos Roche<sup>®</sup>
      • Manipulación y dispensación de líquidos
      • Láminas y cámaras para microscopio
      • Suministros y equipos para PCR
      • Placas
        • Insertos y placas para cultivo celular Millicell<sup>®</sup>
        • Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
        • Placas de fondo sólidoMulti Screen<sup>®</sup>
      • Manejo de muestras
        • Trituradoras y homogeneizadores
        • Recipientes y almacenamiento para laboratorio
        • Etiquetas para laboratorio
        • Recogida de muestras de laboratorio
        • Agitación y mezcla en laboratorio
      • Películas, láminas y cintas de sellado
      • Septa
    • Ciencia de los materiales
      • Materiales biomédicos
        • Bioimpresión 3D
        • Polímeros biomédicos
        • Kits de formulación para la administración de fármacos
        • Polímeros hidrófilos
        • Polímeros hidrófobos
        • Polietilenglicol (PEG y PEO)
        • Microesferas y nanopartículas poliméricas
        • Herramientas de polimerización
      • Materiales electrónicos
        • Nanomateriales de carbono
        • Productos químicos electrónicos y grabadores
        • Nanomateriales inorgánicos y metálicos
        • Cristales líquidos
        • Materiales OLED y PLED
        • Materiales OFET y OPV
        • Materiales fotónicos y ópticos
        • Materiales electrónicos impresos
        • Autoensamblaje e impresión por contacto
        • Materiales de silicona
        • Polímeros especiales e inteligentes
        • Sustratos y componentes electrónicos prefabricados
      • Materiales energéticos
        • Materiales para baterías
        • Calcogenuros
        • Membranas y materiales para pilas de combustible
        • Metales y aleaciones de alta pureza
        • Sales de alta pureza
        • Óxidos y cerámicas
        • Puntos cuánticos
        • Materiales para energía solar
        • Precursores para soluciones y deposición de vapor
    • Biología molecular y genómica funcional
      • Clonación y expresión
        • Clonación molecular y expresión proteica
        • Transfección
      • Epigenética
      • Edición genética y genómica funcional
        • CRISPR y edición genética
        • Cribado genético
        • Bibliotecas de ARNi
        • Clones únicos de ARNi
      • Microbioma
      • Preparación de bibliotecas NGS
      • Electroforesis e hibridación de ácidos nucleicos
        • Electroforesis, transferencia y cuantificación de ácidos nucleicos
        • Marcado de ácidos nucleicos
      • Purificación de ácidos nucleicos
        • Purificación de ADN genómico
        • Purificación de ADN plasmídico
        • Limpieza de reacciones
        • Purificación de ARN
      • Oligonucleótidos, sondas qPCR y péptidos
        • Oligonucleótidos de ADN y sondas qPCR personalizados y prediseñados
        • Oligonucleótidos de ARN personalizados y prediseñados, dúplex de ARNip y controles
        • Péptidos personalizados
      • PCR y amplificación
        • Reactivos para PCR de Kapa Biosystems
        • Reactivos y kits para PCR
        • Suministros y equipos para PCR
        • Amplificación del genoma completo
      • Productos Roche<sup>®</sup> Life Science
    • Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
      • Descubrimiento de fármacos basados en anticuerpos
        • Selección y optimización de clientes potenciales
        • Desarrollo preclínico
        • Descubrimiento de objetivos
      • Caracterización y control de calidad
        • Análisis agregado
        • Análisis de masa intacta
        • Mapeo de péptidos
        • Modificación postraduccional
        • Determinación del título
      • Desarrollo de procesos, fabricación, formulación y llenado final
        • Procesamiento posterior (DSP)
        • Formulación y llenado final
        • Procesamiento upstream (USP)
    • Desarrollo y fabricación de ARNm
      • Análisis y control de calidad del ARNm
      • Desarrollo del ARNm
      • Fabricación y formulación de ARNm
      • Investigación sobre el ARNm
    • Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
      • Ingredientes farmacéuticos activos
        • Productos químicos para el procesamiento de API
        • Folatos
        • API de cartera
      • Materias primas para bioprocesamiento y formulación
        • Medios y tampones líquidos para cultivos celulares para bioprocesamiento
        • Tampones y reguladores de pH
        • Limpieza in situ
        • Detergentes para aplicaciones biofarmacéuticas
        • Productos químicos para procesos y formulaciones posteriores
        • Endonucleasa
        • Productos químicos de alta calidad para la fabricación de ARNm
        • Productos químicos para procesos upstream
      • Cultivo celular para bioprocesamiento
        • Medios de cultivo celular para bioprocesamiento
        • Líneas celulares para bioprocesamiento
        • Medios y tampones líquidos para cultivos celulares para bioprocesamiento
        • Suplementos recombinantes para bioprocesamiento
        • Bolsas para transporte de polvo a granel
        • Retención celular
        • Medios de cultivo celular GMP personalizados
        • Filtración de medios
        • Plataformas ascendentes de vectores virales
      • Sistemas de bioprocesamiento
        • Columnas cromatográficas para bioprocesamiento
        • Sistemas de cromatografía
        • Soportes y sistemas para filtros de clarificación
        • Probadores de integridad
        • Mezcladores de un solo uso
        • Conectores, válvulas y mezcladores de acero inoxidable
        • Soportes y sistemas de filtración de flujo tangencial
        • Soportes y sistemas para filtros antivirus
      • Preparación de tampones y medios
        • Tampones y reguladores de pH
        • Filtración por tampón
        • Filtración de medios
        • Mezcladores de un solo uso
      • Cromatografía
        • Resinas para cromatografía de afinidad
        • Columnas cromatográficas para bioprocesamiento
        • Sistemas de cromatografía
        • Resinas para cromatografía de intercambio iónico
        • Cromatografía de membrana
        • Resinas de cromatografía de fase inversa/fase normal
        • Resinas para cromatografía de exclusión por tamaño
      • Aclaración y recolección
        • Filtros de clarificación en profundidad y soluciones de pretratamiento
        • Soportes y sistemas para filtros de clarificación
        • Filtros de clarificación
      • Gestión de fluidos
        • Conexión/desconexión para bioprocesamiento
        • Transporte y almacenamiento de fluidos
        • Conjuntos de un solo uso
        • Mezcladores de un solo uso
        • Conectores, válvulas y mezcladores de acero inoxidable
      • Formulación
        • PEG activados y funcionalizados
        • Formulación de biomoléculas
        • Materiales granulados
        • Inyectables y formulaciones parenterales
        • Formulación líquida
        • Estabilizadores de proteínas
        • Formulación semisólida
        • Formulación sólida
        • Lípidos sintéticos
        • Plataforma de reducción de viscosidad
      • Soluciones de muestreo estériles y asépticas
        • Muestreo de procesos estériles
        • Mejore el muestreo de bioprocesos con la solución de muestreo automático MAST<sup>®</sup>
      • Filtración estéril y control de la carga biológica
        • Filtración por tampón
        • Carcasas de filtro
        • Filtración y llenado estériles finales
        • Filtros de gas y ventilación
        • Probadores de integridad
        • Filtración de medios
        • Prefiltros y control de la carga biológica
        • Filtros estériles
      • Ultrafiltración y diafiltración
        • Dispositivos de filtración de flujo tangencial
        • Soportes y sistemas de filtración de flujo tangencial
      • Eliminación viral
        • Probadores de integridad
        • Soportes y sistemas para filtros antivirus
        • Filtros antivirus
        • Inactivación de virus
    • Biología de las proteínas
      • Anticuerpos
        • Anticuerpos de validación mejorados
        • Anticuerpos para citometría de flujo
        • Anticuerpos Prestige®
        • Anticuerpos primarios
        • Anticuerpos secundarios
        • Anticuerpos de paquete pequeño
        • Anticuerpos recombinantesZooMAb<sup>®</sup>
      • Moléculas pequeñas bioactivas
        • Consorcio de Genómica Estructural
      • Duolink<sup>®</sup> PLA: tecnología de interacción proteica
      • Soluciones para plataformas de inmunoensayos
        • Kits ELISA
        • KitsMILLIPLEX<sup>®</sup>
        • TecnologíaSMC<sup>™</sup>
      • Electroforesis de proteínas y transferencia Western
        • Equipos de electroforesis y transferencia
        • Membranas y kits de transferencia
        • Reactivos y sustratos para inmunodetección
        • Dispositivos de inmunodetección por membrana
        • Geles y tampones para electroforesis de proteínas
        • Tinciones para geles de electroforesis de proteínas
        • Marcadores proteicos
        • Tampones y reactivos de transferencia
      • Proteínas y enzimas
        • Albúminas y proteínas de transporte
        • Coenzimas
        • Sustratos de detección y enzimas
        • Enzimas para el análisis de fármacos
        • Herramientas de perfilado en glicobiología
        • Nucleasas
        • Proteasas
        • Disociación tisular
      • Espectrometría de masas de proteínas
      • Cromatografía de purificación de proteínas
        • Purificación de proteínas de anticuerpos
        • Purificación de proteínas biotiniladas
        • PurificaciónFLAG<sup>®</sup>
        • Purificación de proteínas recombinantes/con etiqueta de fusión
      • Preparación de muestras proteicas
        • Centrífugas Amicon<sup>®</sup>
        • Purificación de proteínas de anticuerpos
        • Purificación de proteínas biotiniladas
        • PurificaciónFLAG<sup>®</sup>
        • Cócteles inhibidores
        • Dispositivos de concentración para laboratorio
        • Dispositivos de diálisis y diafiltración para laboratorio
        • Purificación de proteínas recombinantes/con etiqueta de fusión
        • Reactivos para fraccionamiento subcelular
        • Reactivos y potenciadores para la lisis celular completa
    • Purificación del agua
      • Sistemas de purificación de agua de sobremesaMilli-Q<sup>®</sup>
      • Sistemas de purificación de agua de alto caudalMilli-Q<sup>®</sup>
      • Sistemas de purificación de aguaMilli-Q<sup>®</sup> Clinical
      • ConsumiblesMilli-Q<sup>®</sup>
      • AccesoriosMilli-Q<sup>®</sup>
  • Aplicaciones
    • Química analítica
      • Espectroscopia atómica
      • Calibración, cualificación, validación
      • Cromatografía de gases (GC)
      • Cromatografía líquida
        • HPLC de moléculas grandes
        • Cromatografía líquida de baja presión
        • HPLC de moléculas pequeñas
      • Espectrometría de masas (MS)
      • Resonancia magnética nuclear (RMN)
      • Fotometría y reflectometría
      • Preparación de muestras
        • Filtración de muestras
        • Purificación de muestras
        • Preparación de muestras QuEChERS
        • Extracción en fase sólida
        • Microextracción en fase sólida
      • Cromatografía en capa fina (TLC)
      • Valoración y Karl Fischer
      • Agua para química analítica
      • Análisis químico húmedo
    • Cultivo y análisis celular
      • Análisis celular
        • Ensayos basados en células
        • Recuento celular y análisis de salud
        • Análisis de imágenes e imágenes de células vivas
      • Cultivo celular por tipo de célula
        • Cultivo de células mamíferas
        • Cultivo celular microbiano
        • Cultivo de tejidos vegetales
        • Cultivo celular primario
        • Cultivo de células madre
      • Cultivo celular por técnica
        • Cultivo celular 3D
        • Preparación de medios de cultivo celular
        • Crecimiento y mantenimiento celular
        • Transfección y edición genética
      • Cultivo celular para la fabricación
      • Solución de problemas en cultivos celulares
    • Química y síntesis
      • ADC y bioconjugación
      • Descubrimiento de plomo
      • Síntesis de péptidos
      • Degradación de proteínas
      • Diseño y optimización de reacciones
      • Métodos sintéticos
        • Funcionalización C-H
        • Acoplamiento cruzado
        • Fluoración
        • Metátesis
        • Caja de herramientas de reacción orgánica
        • Fotocatálisis
    • Clínica y diagnóstico
      • Bacteriología
      • Tipificación sanguínea
      • Pruebas clínicas y forenses
      • Citología y citodiagnóstico
      • Inmunohistoquímica diagnóstica
      • Hematología
      • Histología/Histopatología
      • Fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
      • Agua para diagnósticos clínicos
    • Pruebas medioambientales y de cannabis
      • Muestreo y monitoreo del aire
      • Pruebas de cannabis
        • Cannabinoides y potencia
        • Pesticidas y micotoxinas
        • Terpenos
      • Análisis del agua potable
      • Análisis del suelo, residuos sólidos y aguas subterráneas
      • Análisis de aguas residuales y aguas de proceso
    • Pruebas y fabricación de alimentos y bebidas
      • Análisis químico
      • Formulación de sabores y fragancias
      • Análisis microbiológico
      • Cumplimiento normativo
    • Genómica
      • Edición genética avanzada
      • Clonación y expresión
      • Purificación de ADN y ARN
      • Epigenética
      • Cribado genómico funcional
      • Expresión y silenciamiento génico
      • Secuenciación de próxima generación
      • Electroforesis en gel de ácidos nucleicos
      • Marcado y detección de ácidos nucleicos
      • PCR
      • qPCR
      • Secuenciación
    • Ciencia e ingeniería de materiales
      • Bioimpresión 3D
      • Impresión 3D
      • Baterías, supercondensadores, pilas de combustible
      • Bioelectrónica
      • Biosensores y bioimagenología
      • Deposición química en fase vapor
      • Fabricación de lentes de contacto y productos dentales
      • Administración de medicamentos
      • Microscopía electrónica
      • Microelectrónica y nanoelectrónica
      • Síntesis de nanopartículas y micropartículas
      • Electrónica orgánica
      • Fotovoltaica y células solares
      • Síntesis de polímeros
      • Síntesis de estado sólido
      • Ingeniería de tejidos
    • Pruebas microbiológicas
      • Prueba de carga biológica
      • Preparación de medios de cultivo
      • Relleno de medios (APS)
      • Análisis microbiano del agua
      • Prueba de micoplasma
      • Pruebas de patógenos y deterioro
      • Prueba de pirógenos
      • Pruebas de esterilidad
      • Pruebas de superficie y personal
      • Monitoreo viable del aire
    • Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
      • Descubrimiento de fármacos basados en anticuerpos
        • Selección y optimización de clientes potenciales
        • Desarrollo preclínico
        • Descubrimiento de objetivos
      • Caracterización y control de calidad
        • Análisis agregado
        • Análisis de masa intacta
        • Mapeo de péptidos
        • Modificación postraduccional
        • Determinación del título
      • Desarrollo de procesos, fabricación, formulación y llenado final
        • Procesamiento posterior (DSP)
        • Formulación y llenado final
        • Procesamiento upstream (USP)
    • Desarrollo y fabricación de ARNm
      • Análisis y control de calidad del ARNm
      • Desarrollo del ARNm
      • Fabricación y formulación de ARNm
      • Investigación sobre el ARNm
    • Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
      • Fabricación de conjugados de anticuerpos y fármacos
        • Conjugación
        • Purificación
      • Biofarmacia 4.0
        • Software de automatización y control de bioprocesos
        • Software de análisis de datos de bioprocesamiento
        • Procesamiento cerrado para la biofabricación
        • Procesamiento intensificado y continuo upstream (USP)
        • Procesamiento intensificado y continuo aguas abajo (DSP)
        • Tecnología analítica de procesos (PAT)
      • Centro de recursos biotecnológicos
        • Descubrimiento
        • Preclínico
        • Fase I-II
        • Fase III y fabricación
        • Normativo
        • Programas de inicio
      • Fraccionamiento del plasma sanguíneo
      • Fabricación de terapia celular
      • Fabricación farmacéutica clásica
        • Estrategias de llenado final
        • Estrategias de formulación líquida
        • Estrategias de formulación sólida
        • Estrategias de filtración estéril
      • Fabricación de terapia génica
        • Procesamiento ascendente de vectores virales
        • Procesamiento posterior de vectores virales
        • Formulación de vectores virales y llenado final
        • Caracterización de vectores virales y pruebas de bioseguridad
        • Desarrollo y fabricación de contratos de vectores virales
      • Análisis farmacéutico y control de calidad
        • Caracterización de productos biológicos y biosimilares
        • Pruebas farmacopéicas y orientación normativa
        • Análisis de moléculas pequeñas y control de calidad (QC)
      • Muestreo estéril y aséptico
      • Fabricación de vacunas
        • Fabricación de vacunas basadas en células
        • Fabricación de vacunas de ARNm
        • Fabricación de vacunas de ADN de p
        • Fabricación de vacunas de subunidades proteicas
        • Fabricación de vacunas con partículas similares a virus
        • Fabricación de vacunas con vectores virales
    • Biología de las proteínas
      • ELISA
      • Ensayos de actividad enzimática
      • Citometría de flujo
      • Electroforesis en gel
      • Inmunohistoquímica
      • Interrogatorio de las vías proteicas
      • Lisis y extracción de proteínas
      • Interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos
      • Concentración de proteínas e intercambio de tampón
      • Expresión proteica
      • Etiquetado y modificación de proteínas
      • Separación de proteínas
      • Purificación de proteínas
      • Cuantificación de proteínas
      • Análisis estructural de proteínas
      • Transferencia Western
      • Espectrometría de masas de proteínas
    • Investigación y áreas terapéuticas
      • Investigación sobre el cáncer
      • Investigación en biología celular y del desarrollo
      • Señalización celular
      • Glicobiología
      • Investigación en metabolómica
      • Investigación en neurociencia
      • Farmacología e investigación para el descubrimiento de fármacos
    • Purificación del agua
      • Agua para química analítica
      • Agua para biología celular y molecular
      • Agua para diagnósticos clínicos
      • Comprender el agua de laboratorio
  • Servicios
    • Fabricación por contrato
      • ADC y bioconjugación
      • Servicios de diagnóstico OEM y CMO
      • ARNm y LNP
        • Servicios CDMO para lípidos
        • Servicio CDMO de nanopartículas lipídicas
        • Fabricación por contrato de ARNm
      • Molécula pequeña
        • Polietilenglicol activado (PEG)
        • API
        • API altamente potentes
      • Vector viral
        • Producción de AAV
        • Desarrollo del proceso de terapia génica
        • Vectores lentivirales
    • Pruebas de contratos
      • Desarrollo analítico
        • Caracterización de productos ADC
        • Desarrollo analítico y caracterización del virus adenoasociado (AAV)
        • Caracterización del producto mAb
        • Desarrollo analítico del ARNm
      • Pruebas de liberación de cosechas a granel
        • Pruebas de liberación de cosechas a granel para terapia celular y génica
        • Prueba de liberación de cosecha a granel de mAbs
        • Pruebas de liberación de Vaccine Harvest
      • Fabricación y pruebas del banco de células y virus
        • Biobanco y almacenamiento
        • Fabricación de bancos de células
        • Caracterización de líneas celulares
        • Pruebas de estabilidad genética
        • Fabricación de bancos de virus
      • Pruebas finales de lanzamiento del producto
        • Pruebas de liberación del producto final de terapia celular y génica
        • Pruebas de liberación del producto final de mAbs
      • Detección molecular rápida
        • Detección molecular rápida Blazar™
        • Secuenciación de próxima generación
      • Pruebas de materias primas
      • Servicios de pruebas de estabilidad
      • Prueba de eliminación viral
        • Servicios de liquidación de Provise<sup>®</sup>
        • Servicios de despacho estándar e híbridos
    • Productos personalizados
      • Bolsas para transporte de polvo a granel
      • CADI: Desarrollo e innovación de ensayos personalizados
      • Servicios de estabilidad y pruebas de medios de cultivo celular
      • Cell Design Studio™ Servicios de ingeniería celular
      • Ingeniería y desarrollo de líneas celularesCHOZN<sup>®</sup>
      • Servicios de desarrollo de anticuerposZooMAb<sup>®</sup> por contrato
      • Materias primas críticas
      • Servicios personalizados de desarrollo y fabricación de anticuerpos de diagnóstico
      • Columnas GC personalizadas
      • Medios de cultivo celular GMP personalizados
      • Columnas HPLC personalizadas
      • Servicios de desarrollo de medios personalizados
      • Ácidos nucleicos personalizados
      • Tubos SPE personalizados y placas de 96 pocillos
      • Fibras SPME personalizadas
      • Tiras reactivas y papeles personalizados
      • Servicios de diagnóstico OEM y CMO
      • Servicios de desarrollo de resinas de afinidad personalizadas Eshmuno<sup>®</sup> Fit
      • Materiales a escala de producción y servicios personalizados
        • Cadena de suministro de productos de gran volumen
        • Fabricación escalable y embalaje personalizado
      • Materiales de referencia
      • Diseño de bibliotecas de moléculas pequeñas (Aldrich Market Select)
      • Isótopos estables Productos personalizados y GMP
    • Soluciones digitales para las ciencias de la vida
      • Software de descubrimiento de fármacos basado en inteligencia artificial AIDDISON™
      • Software de ajuste de curvas para inmunoensayos Belysa<sup>®</sup>
      • Software de automatización y control de bioprocesos
      • Software de análisis de datos de bioprocesamiento
      • Plataforma de selección de catalizadores Catalexis
      • Materiales de referencia digitales Chemistwin<sup>®</sup>
      • Servicio digital ampliado DEL
      • Herramienta DOZN™
      • Configurador de medios y productos químicos de cultivo celular mConfig™
      • Software de registro electrónico de pruebasM-Trace<sup>®</sup>
      • Servicios en la nube Millicell<sup>®</sup>
      • MQuant<sup>®</sup> StripScan
      • Servicios digitalesMyMilli-Q<sup>™</sup>
      • Software de retrosíntesisSYNTHIA<sup>™</sup>
      • Aplicación Val@M™ para actividades de validación
    • Desarrollo y fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
      • Servicios personalizados de desarrollo y fabricación de anticuerpos de diagnóstico
      • Servicios de diagnóstico OEM y CMO
      • Servicios de desarrollo de ensayos de flujo lateral
    • Servicios de productos
      • Servicios de aplicación para formulaciones de dosis sólidas
      • Calibración y verificación
        • Calibración y verificaciónMilli-Q<sup>®</sup>
        • Sistemas de pruebas microbiológicas
      • Programa Elevate
      • Programa eMERGE™
      • Programa Emprove<sup>®</sup>
        • Medios de cultivo celular Emprove<sup>®</sup>
        • Cartera de productos químicos Emprove<sup>®</sup>
        • Cartera de productos de cromatografía Emprove<sup>®</sup>
        • Gama de filtros y componentes de un solo uso Emprove<sup>®</sup>
        • Suite Emprove<sup>®</sup>
      • Planes de mantenimiento y servicio
        • Sistemas de pruebas microbiológicas
        • Planes de mantenimiento y servicioMilli-Q<sup>®</sup>
        • Servicios del fotómetro Spectroquant<sup>®</sup>
        • Planes de confianza en el servicio del sistema
      • Servicios y asistenciaMilli-Q<sup>®</sup>
        • Planes de mantenimiento y servicio
        • Cualificación y validación
        • Calibración y verificación
        • Servicios adicionales
        • Servicios digitales MyMilli-Q™
      • Servicio de predicción de cocristales mPredict™
      • Servicios de validación de filtros y productos de un solo uso
        • Prueba de retención bacteriana
        • Pruebas de compatibilidad química
        • Extractables y lixiviables
        • Prueba de integridad del filtro
        • Niveles de servicio de validación
        • Consultoría de servicios de validación
      • Instalación de sistemas y equipos
        • Instalación de equipos para sistemas de bioprocesamiento
        • Formación en sistemas de bioprocesamiento y servicios especializados
        • Sistemas de pruebas microbiológicas
      • Calificación de sistemas
        • Cualificación de sistemas de bioprocesamiento
        • Sistemas de control de calidad de alimentos y bebidas: cualificación
        • Cualificación y validaciónMilli-Q<sup>®</sup>
        • Cualificación de sistemas de control de calidad farmacéutico
      • Servicios de validación
        • Validación de métodos de microbiología de alimentos y bebidas
        • Desarrollo y validación de métodos de microbiología farmacéutica
        • Aplicación Val@M™ para actividades de validación
    • Soporte
      • Gestión de inventario
      • Centros de colaboración M Lab&amp;trade;
      • Programas
      • Reciclaje
        • Programa de reciclaje de productos biofarmacéuticos
        • Más ecológico, más fresco
        • Reciclaje de neveras portátiles de poliestireno
      • Formación y educación
  • Recursos
    • Documentos
      • Certificados de análisis (COA)
      • Fichas de datos de seguridad (FDS)
      • Certificados de calidad (COQ)
      • Certificados de origen (COO)
    • Centro de aprendizaje
  • Apoyo
    • Atención al cliente
    • Contáctenos
    • Obtenga Site Smart
    • Preguntas frecuentes
    • Calidad y normativa
    • Calculadoras y aplicaciones
    • Seminarios web