Acerca de este artículo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~80 kDa
species reactivity
rat, human, mouse
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysate of rat brain, indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse 3T3 cells, western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
nwg
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9745-200UL | 04061838030573 |