2026-05-13T06:30+00:00
bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
cp_1, bvpage1
loc_es_ES, ABE1008MM, prd, sort_relevancy
co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
Productos
Química analítica
Cromatografía analítica
Jeringas analíticas
Viales analíticos
Adsorbentes de carbono
Estándares de cromatografía
Columnas GC, accesorios y adsorbentes
Tampones HPLC
Columnas HPLC
LPLC Medios y accesorios
Trampas de purga
Disolventes
Placas y adsorbentes TLC
Reactivos analíticos
Ácidos
Jeringas analíticas
Viales analíticos
Ácidos cáusticos y bases
Reactivos para cromatografía y espectroscopia
Kits de pruebas colorimétricas y titulométricas
Indicadores
Reactivos Karl Fischer
Estándares Karl Fischer
Metales
Tiras reactivas para pH, papeles pH, lectores y accesorios
Sales
Disolventes
Instrumentos, kits y accesorios de fotometría Spectroquant
Tiras reactivas, papeles y lectores
Reactivos de titulación
Preparación analítica de muestras
Dispositivos y tubos para el control del aire
Portafiltros de laboratorio
Membranas filtrantes de laboratorio Millipore<sup>®</sup>
Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
Trampas de purga
Extracción en fase sólida (SPE) y QuEChERS
Microextracción en fase sólida (SPME)
Columnas, resinas y accesorios para extracción líquida asistida (SLE)
Seguridad en el laboratorio
Detergentes y limpiadores para material de laboratorio
Manipulación segura
Accesorios de seguridad
Absorción de derrames
Fotometría y pruebas químicas rápidas
Kits de pruebas colorimétricas y titulométricas
Tiras reactivas para pH, papeles pH, lectores y accesorios
Instrumentos de fotometría, kits de prueba y accesorios
Tiras reactivas, papeles y lectores
Análisis turbidimétrico
Materiales de referencia
Estándares de aminoácidos, péptidos y proteínas
Estándares de biomarcadores y metabolitos
Normas sobre el cannabis
Normas sobre carbohidratos
Materiales de referencia certificados
Estándares de cromatografía
Normas sobre aditivos alimentarios
Normas sobre componentes alimentarios y cosméticos
Normas ICP y AAS
Estándares de mezcla de impurezas elementales inorgánicas
Estándares de cromatografía iónica
Estándares Karl Fischer
Estándares lipídicos
Normas sobre materiales matriciales
Normas de microbiología
Normas sobre contaminantes orgánicos
Normas sobre plaguicidas
Normas petroquímicas
Normas farmacéuticas
Productos farmacéuticos, drogas ilícitas y biomarcadores diagnósticos
Normas de la Farmacopea y los Institutos Metrológicos
Normas sobre propiedades físicas y químicas
Estándares fitoquímicos
Normas sobre vitaminas
Cultivo y análisis celular
Cultivo celular 3D
Hidrogeles
Organoides
Andamios
Reactivos para cultivos celulares sin componentes animales
Análisis celular
Equipo de recuento celular
Análisis de la salud celular
Instrumentos de imagen celular
Kits de aislamiento celular
Ensayos de migración e invasión celular
Reactivos para la obtención de imágenes de células vivas
Medios y tampones para cultivos celulares
Medios de cultivo celular para bioprocesamiento
Medios y tampones líquidos para cultivos celulares para bioprocesamiento
Medios clásicos y búferes
Medios de cultivo celular GMP personalizados
Medios de cultivo vegetal
Suplementos y reactivos para cultivos celulares
Albúminas y proteínas de transporte
Aminoácidos
Antibióticos
Factores de apego
Suplementos recombinantes para bioprocesamiento
Carbohidratos
Reactivos para la disociación celular
Reactivos para la congelación celular
FBS
Factores de crecimiento y citocinas
Hormonas
Suero humano
(Otros) Sera
Reactivos para cultivo de plantas
Sera
Suplementos para cultivo celular
Vitaminas
Líneas celulares y cultivos celulares especializados
Líneas celulares para bioprocesamiento
Líneas celulares de mamíferos
Medios para embriones de ratón
Células primarias
Células madre
Filtración de medios de laboratorio estériles y material de cultivo
Suministros para cultivos celulares
Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
Insertos y placas para cultivo celular Millicell<sup>®</sup>
Filtros estériles Millipore<sup>®</sup>
Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
Filtros de vacío Stericup<sup>®</sup>
Química y productos bioquímicos
Aminoácidos, resinas y reactivos para la síntesis de péptidos
Productos bioquímicos
Agarosa
Aminoácidos
Antibióticos
Avanti Research™, una marca de Croda
Tampones biológicos
Carbohidratos
Agentes quelantes y reductores
Coenzimas
Detergentes
Lípidos
Glicoconjugados
Productos bioquímicos y reactivos de alta pureza
Kits para ensayos metabólicos
Bibliotecas de metabolitos
Productos naturales
Nucleósidos y nucleótidos
Vitaminas
Bloques de construcción
Bloques de construcción fluorados
Heterociclos halogenados
Bloques de construcción heterocíclicos
Bloques de construcción orgánicos
Catalizadores
Catalizadores y ligandos Buchwald
Catalizadores de activación C-H
Catalizadores quirales y ligandos
Catalizadores de acoplamiento cruzado
Catalizadores de hidrogenación
Catalizadores inorgánicos
Ligandos y complejos NHC
Metátesis de olefinas
Organocatalizadores
Catalizadores de transferencia de fase
Ligandos de fosfina
Fotocatalizadores
Catalizadores de metales de transición
Biología química
Carbohidratos
Herramientas de biología química
Reactivos químicos de clic
Reticulantes
Componentes básicos del degradador de proteínas
Síntesis química
Ácidos borónicos y derivados
Reactivos formadores de enlaces C-C
Auxiliares quirales
Reactivos de acoplamiento y nucleósidos
Reactivos de Grignard
Reactivos de halogenación
Reactivos de organoaluminio
Reactivos organolíticos
Reactivos de organosilicio
Reactivos organoestánnicos
Reactivos de organozinc
Reactivos de oxidación
Reactivos de protección/desprotección
Agentes reductores
Sabores y fragancias
Formulación
Formulación de biomoléculas
Materiales granulados
Formulación líquida
Estabilizadores de proteínas
Formulación semisólida
Formulación sólida
Productos químicos de laboratorio
Absorbentes y adsorbentes
Ácidos
Ácidos cáusticos y bases
Agentes secantes
Ayudas de filtrado y medios filtrantes
Indicadores
Metales
Sales
Disolventes
Seguridad en el laboratorio
Detergentes y limpiadores para material de laboratorio
Manipulación segura
Accesorios de seguridad
Absorción de derrames
Isótopos estables
Herramientas que permiten la síntesis
Síntesis química automatizada
Cribado de alto rendimiento
Fotorreactores
Electrosíntesis
Clínica y diagnóstico
Tipificación sanguínea
Reactivos terminados para la determinación del grupo sanguíneo
Intermedios para la determinación del grupo sanguíneo destinados a la fabricación posterior (FFMU)
Cell Marque™
Láminas de control Cell Marque™
Sistemas de detección Cell Marque™ y reactivos auxiliares
Anticuerpos primarios Cell Marque™
Membranas de flujo lateral
Conservantes ProClin&trade;
Diagnóstico tisular
Tinciones bacteriológicas
Medios de separación celular
Tinciones citológicas
Tintes secos y tintes certificados
Tinciones hematológicas
Tinciones histológicas
Reactivos universales para diagnóstico tisular
Filtración
Filtros de concentración
Centrífugas Amicon<sup>®</sup>
Filtros centrífugos
Papel de filtro
Filtración para bioprocesamiento
Filtración por tampón
Soportes y sistemas para filtros de clarificación
Carcasas de filtro
Filtración y llenado estériles finales
Filtros de gas y ventilación
Probadores de integridad
Filtración de medios
Prefiltros y control de la carga biológica
Filtros estériles
Soportes y sistemas para filtros antivirus
Filtros antivirus
Portafiltros de laboratorio
Membranas filtrantes de laboratorio
Membranas filtrantes
Membranas filtrantes Millipore<sup>®</sup>
Filtros de jeringa de laboratorio
Filtros de jeringa
Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
Dispositivos de filtrado estériles para laboratorio
Filtros estériles Millipore<sup>®</sup>
Filtros de vacío Stericup<sup>®</sup>
Filtros de vacío
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Monitorización medioambiental y simulación de procesos asépticos
Control de la higiene
Medios de cultivo microbiano
Materias primas para medios de cultivo microbiano
Filtración microbiana
Pruebas de identificación microbiana y reactivos bioquímicos
Normas de microbiología
Kits de detección de patógenos, instrumentos, productos desechables
Prueba de pirógenos
Dispositivos de prueba de indicadores de calidad
Consumibles, medios e instrumentos para pruebas de esterilidad
Automatización de laboratorios
Estación de trabajo automatizada para ensayos AAW™
Material de laboratorio
Cultivo celular y criogenia
Suministros para cultivos celulares
Almacenamiento criogénico
Insertos y placas para cultivo celular Millicell<sup>®</sup>
Filtración
Filtros centrífugos
Membranas filtrantes
Papel de filtro
Portafiltros de laboratorio
Filtros de jeringa
Filtros de vacío
Centrífugas Amicon<sup>®</sup>
Filtros de jeringa Millex<sup>®</sup>
Membranas filtrantes Millipore<sup>®</sup>
Filtros estériles Millipore<sup>®</sup>
Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
Filtros de vacío Stericup<sup>®</sup>
Cristalería
Equipo de laboratorio
Saldos
Centrifugación
Trituradoras y homogeneizadores
Agitación y mezcla en laboratorio
Refrigeradores y congeladores
Purificación del agua
Socios de Labware
Productos científicos de referencia
Productos Brand<sup>®</sup>
Productos Corning<sup>®</sup>
Productos Cytiva™
Productos DWK
Productos Eppendorf<sup>®</sup>
Excel Productos Científicos
Productos Heathrow Scientific<sup>®</sup>
Productos LGC Biosearch™
ProductosOHAUS<sup>®</sup>
Productos Pop-Bio
Productos Roche<sup>®</sup>
Manipulación y dispensación de líquidos
Láminas y cámaras para microscopio
Suministros y equipos para PCR
Placas
Insertos y placas para cultivo celular Millicell<sup>®</sup>
Placas filtrantesMulti Screen<sup>®</sup>
Placas de fondo sólidoMulti Screen<sup>®</sup>
Manejo de muestras
Trituradoras y homogeneizadores
Recipientes y almacenamiento para laboratorio
Etiquetas para laboratorio
Recogida de muestras de laboratorio
Agitación y mezcla en laboratorio
Películas, láminas y cintas de sellado
Septa
Ciencia de los materiales
Materiales biomédicos
Bioimpresión 3D
Polímeros biomédicos
Kits de formulación para la administración de fármacos
Polímeros hidrófilos
Polímeros hidrófobos
Polietilenglicol (PEG y PEO)
Microesferas y nanopartículas poliméricas
Herramientas de polimerización
Materiales electrónicos
Nanomateriales de carbono
Productos químicos electrónicos y grabadores
Nanomateriales inorgánicos y metálicos
Cristales líquidos
Materiales OLED y PLED
Materiales OFET y OPV
Materiales fotónicos y ópticos
Materiales electrónicos impresos
Autoensamblaje e impresión por contacto
Materiales de silicona
Polímeros especiales e inteligentes
Sustratos y componentes electrónicos prefabricados
Materiales energéticos
Materiales para baterías
Calcogenuros
Membranas y materiales para pilas de combustible
Metales y aleaciones de alta pureza
Sales de alta pureza
Óxidos y cerámicas
Puntos cuánticos
Materiales para energía solar
Precursores para soluciones y deposición de vapor
Biología molecular y genómica funcional
Clonación y expresión
Clonación molecular y expresión proteica
Transfección
Epigenética
Edición genética y genómica funcional
CRISPR y edición genética
Cribado genético
Bibliotecas de ARNi
Clones únicos de ARNi
Microbioma
Preparación de bibliotecas NGS
Electroforesis e hibridación de ácidos nucleicos
Electroforesis, transferencia y cuantificación de ácidos nucleicos
Marcado de ácidos nucleicos
Purificación de ácidos nucleicos
Purificación de ADN genómico
Purificación de ADN plasmídico
Limpieza de reacciones
Purificación de ARN
Oligonucleótidos, sondas qPCR y péptidos
Oligonucleótidos de ADN y sondas qPCR personalizados y prediseñados
Oligonucleótidos de ARN personalizados y prediseñados, dúplex de ARNip y controles
Péptidos personalizados
PCR y amplificación
Reactivos para PCR de Kapa Biosystems
Reactivos y kits para PCR
Suministros y equipos para PCR
Amplificación del genoma completo
Productos Roche<sup>®</sup> Life Science
Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
Descubrimiento de fármacos basados en anticuerpos
Selección y optimización de clientes potenciales
Desarrollo preclínico
Descubrimiento de objetivos
Caracterización y control de calidad
Análisis agregado
Análisis de masa intacta
Mapeo de péptidos
Modificación postraduccional
Determinación del título
Desarrollo de procesos, fabricación, formulación y llenado final
Procesamiento posterior (DSP)
Formulación y llenado final
Procesamiento upstream (USP)
Desarrollo y fabricación de ARNm
Análisis y control de calidad del ARNm
Desarrollo del ARNm
Fabricación y formulación de ARNm
Investigación sobre el ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Ingredientes farmacéuticos activos
Productos químicos para el procesamiento de API
Folatos
API de cartera
Materias primas para bioprocesamiento y formulación
Medios y tampones líquidos para cultivos celulares para bioprocesamiento
Tampones y reguladores de pH
Limpieza in situ
Detergentes para aplicaciones biofarmacéuticas
Productos químicos para procesos y formulaciones posteriores
Endonucleasa
Productos químicos de alta calidad para la fabricación de ARNm
Productos químicos para procesos upstream
Cultivo celular para bioprocesamiento
Medios de cultivo celular para bioprocesamiento
Líneas celulares para bioprocesamiento
Medios y tampones líquidos para cultivos celulares para bioprocesamiento
Suplementos recombinantes para bioprocesamiento
Bolsas para transporte de polvo a granel
Retención celular
Medios de cultivo celular GMP personalizados
Filtración de medios
Plataformas ascendentes de vectores virales
Sistemas de bioprocesamiento
Columnas cromatográficas para bioprocesamiento
Sistemas de cromatografía
Soportes y sistemas para filtros de clarificación
Probadores de integridad
Mezcladores de un solo uso
Conectores, válvulas y mezcladores de acero inoxidable
Soportes y sistemas de filtración de flujo tangencial
Soportes y sistemas para filtros antivirus
Preparación de tampones y medios
Tampones y reguladores de pH
Filtración por tampón
Filtración de medios
Mezcladores de un solo uso
Cromatografía
Resinas para cromatografía de afinidad
Columnas cromatográficas para bioprocesamiento
Sistemas de cromatografía
Resinas para cromatografía de intercambio iónico
Cromatografía de membrana
Resinas de cromatografía de fase inversa/fase normal
Resinas para cromatografía de exclusión por tamaño
Aclaración y recolección
Filtros de clarificación en profundidad y soluciones de pretratamiento
Soportes y sistemas para filtros de clarificación
Filtros de clarificación
Gestión de fluidos
Conexión/desconexión para bioprocesamiento
Transporte y almacenamiento de fluidos
Conjuntos de un solo uso
Mezcladores de un solo uso
Conectores, válvulas y mezcladores de acero inoxidable
Formulación
PEG activados y funcionalizados
Formulación de biomoléculas
Materiales granulados
Inyectables y formulaciones parenterales
Formulación líquida
Estabilizadores de proteínas
Formulación semisólida
Formulación sólida
Lípidos sintéticos
Plataforma de reducción de viscosidad
Soluciones de muestreo estériles y asépticas
Muestreo de procesos estériles
Mejore el muestreo de bioprocesos con la solución de muestreo automático MAST<sup>®</sup>
Filtración estéril y control de la carga biológica
Filtración por tampón
Carcasas de filtro
Filtración y llenado estériles finales
Filtros de gas y ventilación
Probadores de integridad
Filtración de medios
Prefiltros y control de la carga biológica
Filtros estériles
Ultrafiltración y diafiltración
Dispositivos de filtración de flujo tangencial
Soportes y sistemas de filtración de flujo tangencial
Eliminación viral
Probadores de integridad
Soportes y sistemas para filtros antivirus
Filtros antivirus
Inactivación de virus
Biología de las proteínas
Anticuerpos
Anticuerpos de validación mejorados
Anticuerpos para citometría de flujo
Anticuerpos Prestige®
Anticuerpos primarios
Anticuerpos secundarios
Anticuerpos de paquete pequeño
Anticuerpos recombinantesZooMAb<sup>®</sup>
Moléculas pequeñas bioactivas
Consorcio de Genómica Estructural
Duolink<sup>®</sup> PLA: tecnología de interacción proteica
Soluciones para plataformas de inmunoensayos
Kits ELISA
KitsMILLIPLEX<sup>®</sup>
TecnologíaSMC<sup>™</sup>
Electroforesis de proteínas y transferencia Western
Equipos de electroforesis y transferencia
Membranas y kits de transferencia
Reactivos y sustratos para inmunodetección
Dispositivos de inmunodetección por membrana
Geles y tampones para electroforesis de proteínas
Tinciones para geles de electroforesis de proteínas
Marcadores proteicos
Tampones y reactivos de transferencia
Proteínas y enzimas
Albúminas y proteínas de transporte
Coenzimas
Sustratos de detección y enzimas
Enzimas para el análisis de fármacos
Herramientas de perfilado en glicobiología
Nucleasas
Proteasas
Disociación tisular
Espectrometría de masas de proteínas
Cromatografía de purificación de proteínas
Purificación de proteínas de anticuerpos
Purificación de proteínas biotiniladas
PurificaciónFLAG<sup>®</sup>
Purificación de proteínas recombinantes/con etiqueta de fusión
Preparación de muestras proteicas
Centrífugas Amicon<sup>®</sup>
Purificación de proteínas de anticuerpos
Purificación de proteínas biotiniladas
PurificaciónFLAG<sup>®</sup>
Cócteles inhibidores
Dispositivos de concentración para laboratorio
Dispositivos de diálisis y diafiltración para laboratorio
Purificación de proteínas recombinantes/con etiqueta de fusión
Reactivos para fraccionamiento subcelular
Reactivos y potenciadores para la lisis celular completa
Purificación del agua
Sistemas de purificación de agua de sobremesaMilli-Q<sup>®</sup>
Sistemas de purificación de agua de alto caudalMilli-Q<sup>®</sup>
Sistemas de purificación de aguaMilli-Q<sup>®</sup> Clinical
ConsumiblesMilli-Q<sup>®</sup>
AccesoriosMilli-Q<sup>®</sup>
Aplicaciones
Química analítica
Espectroscopia atómica
Calibración, cualificación, validación
Cromatografía de gases (GC)
Cromatografía líquida
HPLC de moléculas grandes
Cromatografía líquida de baja presión
HPLC de moléculas pequeñas
Espectrometría de masas (MS)
Resonancia magnética nuclear (RMN)
Fotometría y reflectometría
Preparación de muestras
Filtración de muestras
Purificación de muestras
Preparación de muestras QuEChERS
Extracción en fase sólida
Microextracción en fase sólida
Cromatografía en capa fina (TLC)
Valoración y Karl Fischer
Agua para química analítica
Análisis químico húmedo
Cultivo y análisis celular
Análisis celular
Ensayos basados en células
Recuento celular y análisis de salud
Análisis de imágenes e imágenes de células vivas
Cultivo celular por tipo de célula
Cultivo de células mamíferas
Cultivo celular microbiano
Cultivo de tejidos vegetales
Cultivo celular primario
Cultivo de células madre
Cultivo celular por técnica
Cultivo celular 3D
Preparación de medios de cultivo celular
Crecimiento y mantenimiento celular
Transfección y edición genética
Cultivo celular para la fabricación
Solución de problemas en cultivos celulares
Química y síntesis
ADC y bioconjugación
Descubrimiento de plomo
Síntesis de péptidos
Degradación de proteínas
Diseño y optimización de reacciones
Métodos sintéticos
Funcionalización C-H
Acoplamiento cruzado
Fluoración
Metátesis
Caja de herramientas de reacción orgánica
Fotocatálisis
Clínica y diagnóstico
Bacteriología
Tipificación sanguínea
Pruebas clínicas y forenses
Citología y citodiagnóstico
Inmunohistoquímica diagnóstica
Hematología
Histología/Histopatología
Fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
Agua para diagnósticos clínicos
Pruebas medioambientales y de cannabis
Muestreo y monitoreo del aire
Pruebas de cannabis
Cannabinoides y potencia
Pesticidas y micotoxinas
Terpenos
Análisis del agua potable
Análisis del suelo, residuos sólidos y aguas subterráneas
Análisis de aguas residuales y aguas de proceso
Pruebas y fabricación de alimentos y bebidas
Análisis químico
Formulación de sabores y fragancias
Análisis microbiológico
Cumplimiento normativo
Genómica
Edición genética avanzada
Clonación y expresión
Purificación de ADN y ARN
Epigenética
Cribado genómico funcional
Expresión y silenciamiento génico
Secuenciación de próxima generación
Electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Marcado y detección de ácidos nucleicos
PCR
qPCR
Secuenciación
Ciencia e ingeniería de materiales
Bioimpresión 3D
Impresión 3D
Baterías, supercondensadores, pilas de combustible
Bioelectrónica
Biosensores y bioimagenología
Deposición química en fase vapor
Fabricación de lentes de contacto y productos dentales
Administración de medicamentos
Microscopía electrónica
Microelectrónica y nanoelectrónica
Síntesis de nanopartículas y micropartículas
Electrónica orgánica
Fotovoltaica y células solares
Síntesis de polímeros
Síntesis de estado sólido
Ingeniería de tejidos
Pruebas microbiológicas
Prueba de carga biológica
Preparación de medios de cultivo
Relleno de medios (APS)
Análisis microbiano del agua
Prueba de micoplasma
Pruebas de patógenos y deterioro
Prueba de pirógenos
Pruebas de esterilidad
Pruebas de superficie y personal
Monitoreo viable del aire
Desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales
Descubrimiento de fármacos basados en anticuerpos
Selección y optimización de clientes potenciales
Desarrollo preclínico
Descubrimiento de objetivos
Caracterización y control de calidad
Análisis agregado
Análisis de masa intacta
Mapeo de péptidos
Modificación postraduccional
Determinación del título
Desarrollo de procesos, fabricación, formulación y llenado final
Procesamiento posterior (DSP)
Formulación y llenado final
Procesamiento upstream (USP)
Desarrollo y fabricación de ARNm
Análisis y control de calidad del ARNm
Desarrollo del ARNm
Fabricación y formulación de ARNm
Investigación sobre el ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Fabricación de conjugados de anticuerpos y fármacos
Conjugación
Purificación
Biofarmacia 4.0
Software de automatización y control de bioprocesos
Software de análisis de datos de bioprocesamiento
Procesamiento cerrado para la biofabricación
Procesamiento intensificado y continuo upstream (USP)
Procesamiento intensificado y continuo aguas abajo (DSP)
Tecnología analítica de procesos (PAT)
Centro de recursos biotecnológicos
Descubrimiento
Preclínico
Fase I-II
Fase III y fabricación
Normativo
Programas de inicio
Fraccionamiento del plasma sanguíneo
Fabricación de terapia celular
Fabricación farmacéutica clásica
Estrategias de llenado final
Estrategias de formulación líquida
Estrategias de formulación sólida
Estrategias de filtración estéril
Fabricación de terapia génica
Procesamiento ascendente de vectores virales
Procesamiento posterior de vectores virales
Formulación de vectores virales y llenado final
Caracterización de vectores virales y pruebas de bioseguridad
Desarrollo y fabricación de contratos de vectores virales
Análisis farmacéutico y control de calidad
Caracterización de productos biológicos y biosimilares
Pruebas farmacopéicas y orientación normativa
Análisis de moléculas pequeñas y control de calidad (QC)
Muestreo estéril y aséptico
Fabricación de vacunas
Fabricación de vacunas basadas en células
Fabricación de vacunas de ARNm
Fabricación de vacunas de ADN de p
Fabricación de vacunas de subunidades proteicas
Fabricación de vacunas con partículas similares a virus
Fabricación de vacunas con vectores virales
Biología de las proteínas
ELISA
Ensayos de actividad enzimática
Citometría de flujo
Electroforesis en gel
Inmunohistoquímica
Interrogatorio de las vías proteicas
Lisis y extracción de proteínas
Interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos
Concentración de proteínas e intercambio de tampón
Expresión proteica
Etiquetado y modificación de proteínas
Separación de proteínas
Purificación de proteínas
Cuantificación de proteínas
Análisis estructural de proteínas
Transferencia Western
Espectrometría de masas de proteínas
Investigación y áreas terapéuticas
Investigación sobre el cáncer
Investigación en biología celular y del desarrollo
Señalización celular
Glicobiología
Investigación en metabolómica
Investigación en neurociencia
Farmacología e investigación para el descubrimiento de fármacos
Purificación del agua
Agua para química analítica
Agua para biología celular y molecular
Agua para diagnósticos clínicos
Comprender el agua de laboratorio
Servicios
Fabricación por contrato
ADC y bioconjugación
Servicios de diagnóstico OEM y CMO
ARNm y LNP
Servicios CDMO para lípidos
Servicio CDMO de nanopartículas lipídicas
Fabricación por contrato de ARNm
Molécula pequeña
Polietilenglicol activado (PEG)
API
API altamente potentes
Vector viral
Producción de AAV
Desarrollo del proceso de terapia génica
Vectores lentivirales
Pruebas de contratos
Desarrollo analítico
Caracterización de productos ADC
Desarrollo analítico y caracterización del virus adenoasociado (AAV)
Caracterización del producto mAb
Desarrollo analítico del ARNm
Pruebas de liberación de cosechas a granel
Pruebas de liberación de cosechas a granel para terapia celular y génica
Prueba de liberación de cosecha a granel de mAbs
Pruebas de liberación de Vaccine Harvest
Fabricación y pruebas del banco de células y virus
Biobanco y almacenamiento
Fabricación de bancos de células
Caracterización de líneas celulares
Pruebas de estabilidad genética
Fabricación de bancos de virus
Pruebas finales de lanzamiento del producto
Pruebas de liberación del producto final de terapia celular y génica
Pruebas de liberación del producto final de mAbs
Detección molecular rápida
Detección molecular rápida Blazar™
Secuenciación de próxima generación
Pruebas de materias primas
Servicios de pruebas de estabilidad
Prueba de eliminación viral
Servicios de liquidación de Provise<sup>®</sup>
Servicios de despacho estándar e híbridos
Productos personalizados
Bolsas para transporte de polvo a granel
CADI: Desarrollo e innovación de ensayos personalizados
Servicios de estabilidad y pruebas de medios de cultivo celular
Cell Design Studio™ Servicios de ingeniería celular
Ingeniería y desarrollo de líneas celularesCHOZN<sup>®</sup>
Servicios de desarrollo de anticuerposZooMAb<sup>®</sup> por contrato
Materias primas críticas
Servicios personalizados de desarrollo y fabricación de anticuerpos de diagnóstico
Columnas GC personalizadas
Medios de cultivo celular GMP personalizados
Columnas HPLC personalizadas
Servicios de desarrollo de medios personalizados
Ácidos nucleicos personalizados
Tubos SPE personalizados y placas de 96 pocillos
Fibras SPME personalizadas
Tiras reactivas y papeles personalizados
Servicios de diagnóstico OEM y CMO
Servicios de desarrollo de resinas de afinidad personalizadas Eshmuno<sup>®</sup> Fit
Materiales a escala de producción y servicios personalizados
Cadena de suministro de productos de gran volumen
Fabricación escalable y embalaje personalizado
Materiales de referencia
Diseño de bibliotecas de moléculas pequeñas (Aldrich Market Select)
Isótopos estables Productos personalizados y GMP
Soluciones digitales para las ciencias de la vida
Software de descubrimiento de fármacos basado en inteligencia artificial AIDDISON™
Software de ajuste de curvas para inmunoensayos Belysa<sup>®</sup>
Software de automatización y control de bioprocesos
Software de análisis de datos de bioprocesamiento
Plataforma de selección de catalizadores Catalexis
Materiales de referencia digitales Chemistwin<sup>®</sup>
Servicio digital ampliado DEL
Herramienta DOZN™
Configurador de medios y productos químicos de cultivo celular mConfig™
Software de registro electrónico de pruebasM-Trace<sup>®</sup>
Servicios en la nube Millicell<sup>®</sup>
MQuant<sup>®</sup> StripScan
Servicios digitalesMyMilli-Q<sup>™</sup>
Software de retrosíntesisSYNTHIA<sup>™</sup>
Aplicación Val@M™ para actividades de validación
Desarrollo y fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro
Servicios personalizados de desarrollo y fabricación de anticuerpos de diagnóstico
Servicios de diagnóstico OEM y CMO
Servicios de desarrollo de ensayos de flujo lateral
Servicios de productos
Servicios de aplicación para formulaciones de dosis sólidas
Calibración y verificación
Calibración y verificaciónMilli-Q<sup>®</sup>
Sistemas de pruebas microbiológicas
Programa Elevate
Programa eMERGE™
Programa Emprove<sup>®</sup>
Medios de cultivo celular Emprove<sup>®</sup>
Cartera de productos químicos Emprove<sup>®</sup>
Cartera de productos de cromatografía Emprove<sup>®</sup>
Gama de filtros y componentes de un solo uso Emprove<sup>®</sup>
Suite Emprove<sup>®</sup>
Planes de mantenimiento y servicio
Sistemas de pruebas microbiológicas
Planes de mantenimiento y servicioMilli-Q<sup>®</sup>
Servicios del fotómetro Spectroquant<sup>®</sup>
Planes de confianza en el servicio del sistema
Servicios y asistenciaMilli-Q<sup>®</sup>
Planes de mantenimiento y servicio
Cualificación y validación
Calibración y verificación
Servicios adicionales
Servicios digitales MyMilli-Q™
Servicio de predicción de cocristales mPredict™
Servicios de validación de filtros y productos de un solo uso
Prueba de retención bacteriana
Pruebas de compatibilidad química
Extractables y lixiviables
Prueba de integridad del filtro
Niveles de servicio de validación
Consultoría de servicios de validación
Instalación de sistemas y equipos
Instalación de equipos para sistemas de bioprocesamiento
Formación en sistemas de bioprocesamiento y servicios especializados
Sistemas de pruebas microbiológicas
Calificación de sistemas
Cualificación de sistemas de bioprocesamiento
Sistemas de control de calidad de alimentos y bebidas: cualificación
Cualificación y validaciónMilli-Q<sup>®</sup>
Cualificación de sistemas de control de calidad farmacéutico
Servicios de validación
Validación de métodos de microbiología de alimentos y bebidas
Desarrollo y validación de métodos de microbiología farmacéutica
Aplicación Val@M™ para actividades de validación
Soporte
Gestión de inventario
Centros de colaboración M Lab&trade;
Programas
Reciclaje
Programa de reciclaje de productos biofarmacéuticos
Más ecológico, más fresco
Reciclaje de neveras portátiles de poliestireno
Formación y educación
Recursos
Documentos
Certificados de análisis (COA)
Fichas de datos de seguridad (FDS)
Certificados de calidad (COQ)
Certificados de origen (COO)
Centro de aprendizaje
Apoyo
Atención al cliente
Contáctenos
Obtenga Site Smart
Preguntas frecuentes
Calidad y normativa
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios web