Documenti
1.02781
Supelco
2-Propanolo
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, suitable for ASTM® 7979, EPA 8327, ASTM® 7968, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51471904
Numero indice EU:
200-661-7
NACRES:
NA.03
product name
2-Propanolo, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤150 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,9%
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 2,0 mg/l
Colore: ≤ 10 Hazen
Acqua: ≤ 0,05%
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Grado gradiente (a 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Grado gradiente (a 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescenza (come chinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescenza (come chinina a 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Trasmissione (verifica dopo lo spurgo con N₂ (a 220 nm)): ≥ 80%
Trasmissione (verifica dopo spurgo con N₂ (a 230 nm)): ≥ 90%
Trasmissione (verifica dopo spurgo con N₂ (da 250 nm)): ≥ 99%
Al (Alluminio): ≤ 10 ppb
Ca (Calcio): ≤ 10 ppb
Fe (Ferro): ≤ 10 ppb
K (Potassio): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 10 ppb
Na (Sodio): ≤ 150 ppb
Altri metalli (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Adatto per LC-MS; intensità del picco del rumore di fondo in spettrometria di massa rispetto alla reserpina (APCI/ESI positiva): ≤ 10 ppb
Adatto per LC-MS; intensità del picco del rumore di fondo in spettrometria di massa rispetto alla reserpina (APCI/ESI negativa): ≤ 20 ppb
Filtrato con filtro da 0,2 µm.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
2-Propanolo for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13350
2-Propanolo
2-Propanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00998
2-Propanolo
Esano hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03701
Esano
Articoli
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Vedi tutto
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.