MSKT0004
IA-MS Immunoaffinity Mass Spectrometry Kit - Protein A/G
96 Well Strip Plate with SOLu-Trypsin
Sinonimo/i:
Target protein enrichment and quantification from complex background by mass spectrometry.
Stato
solid
Compatibilità
suitable for mass spectrometry
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Robust, high-throughput quantification of proteins in complex backgrounds by LC-MS/MS
- Entire workflow including digest completed in under 5 hours, such that samples are injection ready at the end of the work day
- 96-well plate format has potential for automation in a liquid-handling system
- Bead-free system circumvents messy clean-up and eliminates risk of column clogging
- Plate strips allow user to run as many or as few samples as desired
Confezionamento
Componenti
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce™ plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
Stoccaggio e stabilità
Related Presentation
Note legali
Solo come componenti del kit
- MS Denaturation Solution
- Rapid Trypsin Digestion Buffer
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)