Documenti fondamentali
34851
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
Acetonitrile
2 recensori su 3 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Scegli un formato
100 ML
93,80 €
1 L
190,00 €
2.5 L
361,00 €
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
93,80 €
1 L
190,00 €
2.5 L
361,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
eCl@ss:
39031501
ID PubChem:
NACRES:
NA.03
Grado:
gradient grade
Saggio:
≥99.9%
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
food and beverages
P. ebollizione:
81-82 °C (lit.)
Tensione di vapore:
72.8 mmHg ( 20 °C)
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Grado
gradient grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente HPLC
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L'acetonitrile (MeCN) viene ampiamente utilizzato come solvente in diversi studi ed è caratterizzato da un'elevata costante dielettrica (37,5). Le procedure di purificazione necessarie per ottenere i vari gradi di acetonitrile idonei per le diverse applicazioni (polarografia, spettroscopia, ecc.), sono descritte da numerosi ricercatori.[1]
Applicazioni
L′acetonitrile (MeCN) può essere utilizzato come solvente di estrazione nel dosaggio dei residui di pesticidi contenuti in frutta e verdura.[2]
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato mediante un filtro da 0,2 μm
Altre note
Avviso importante
  • L′articolo codice 34851-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34851-2.5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
  • L′articolo codice 34851-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34851-1L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi mediante HPLC o LC-MS
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-Propanolo
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Articoli
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Vedi tutto
Protocolli
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
Contenuto correlato
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Chromatograms
application for HPLC
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. Is there any information available regarding the product's quantity and volume?
    1 risposta
    1. This product is offered 100ml, 1L, 2L, 4L, 56L, and 200L package sizes. All available schematics are listed on this product page. See the SKU list at the top of this page for details.
      Utile?
  2. Is the 100 mL bottle of acetonitrile packed under inert atmosphere?
    1 risposta
    1. Yes, the product is packaged under nitrogen.
      Utile?
  3. What is the surface tension of Acetonitrile, Product 34851?
    1 risposta
    1. The surface tension is 29.04 dynes/cm at 20°C, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 68.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. What is the viscosity of Acetonitrile, Product 34851?
    1 risposta
    1. The viscosity is 0.38 cP at 15°C.
      Utile?
  6. What is the flash point of Acetonitrile, Product 34851?
    1 risposta
    1. The flash point is 2.0°C.
      Utile?
Recensioni
2 recensori su 3 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
1–2 di 3 recensioni  
Filtri attivi
  1. Yulee, FL
    • Recensione 1
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    Quick and Painless
    A very quick and easy purchase! Was given everything we needed to track our order and it came on time.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. Søborg Denmark
    • Recensione 1
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    Acetonitrile 34851
    We have for years been using Sigma34851 for our HPLC analytical as well as prep, and been most happy
    Traduci con Google
    Utile?
  3. 1 recensione solo con voto