78544
Glucose tetrasaccharide
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Glcα1-6Glcα1-4Glcα1-4Glc
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Compatibilità
corresponds for LC-MS
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-10(29)12(31)17(36)23(43-8)45-20-7(3-27)42-24(18(37)14(20)33)44-19-6(2-26)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23-,24-/m1/s1
FPBCRLIOSBQLHS-QVTSYAGHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3