Documenti fondamentali
1.04369
Supelco
Hexane
≥99% (GC), suitable for gas chromatography (GC), hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Sinonimo/i:
Esano, n-esano
Scegli un formato
1 L
137,00 €
2.5 L
285,00 €
10 L
909,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
137,00 €
2.5 L
285,00 €
10 L
909,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
NACRES:
NA.03
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
n-esano, hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Potenza
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.005% Water
≥99.9% Sum of hexane isomers + methylcyclopentane (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosità cinematica
0.50 cSt(20 °C)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv® di grado superiore per l′analisi di tracce di materiale organico è un solvente di qualità unico e universale. Può essere impiegato in tutti e tre i metodi di rilevazione GC (ECD, FID e MS). Grazie all′ampio intervallo dei tempi di ritenzione è possibile analizzare in modo affidabile anche sostanze a basso punto di ebollizione.
Applicazioni
  • Composizione fitochimica ed efficacia antimicrobica degli estratti di radice di Salvadora persica nei confronti di Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi. Questo studio valuta l'efficacia delle sostanze fitochimiche estratte con n-esano dalle radici di Salvadora persica contro i batteri resistenti agli antibiotici, dimostrando il ruolo del n-esano nell'isolamento di composti bioattivi con potenziali applicazioni terapeutiche (Wan Alias et al., 2024).
  • Profilazione GC-MS e indagini biologiche di Cissampelos pareira L. & Lantana camara L. Utilizzando l'analisi GC-MS, questa ricerca caratterizza il profilo chimico di estratti ottenuti con n-esano, tra gli altri solventi, da due specie di piante, evidenziandone l'importanza nell'identificazione di composti bioattivi (Wasim et al., 2024).
  • Analisi della composizione chimica di Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv. mediante GC/MS e UPLC-Q-Orbitrap MS. Questo articolo si concentra sull'analisi chimica completa di Leontopodium leontopodioides utilizzando varie tecniche, tra cui la GC/MS, in cui il n-esano svolge un ruolo cruciale nel processo di estrazione, fornendo informazioni dettagliate sulla composizione chimica della pianta (Chen et al., 2024).
  • Cromatografia su strato sottile con accelerazione centrifuga assistita da campo magnetico: un approccio per studiare gli effetti del campo magnetico sui parametri di separazione, tra cui la differenza del fattore di ritenzione, il fattore di selettività e la risoluzione. Questo studio innovativo esplora l'impatto dei campi magnetici sulle separazioni cromatografiche in cui l'n-esano è utilizzato come fase mobile, migliorando potenzialmente la risoluzione e l'efficienza dei processi cromatografici (Namdari et al., 2024).
  • Clonazione, espressione, caratterizzazione e immobilizzazione di una carbossilesterasi ricombinante da Halobacterium salinarum NCR-1, un archeo alofilo. Sebbene si tratti principalmente di uno studio biotecnologico, la ricerca include l'uso di n-esano nei processi di estrazione con solvente necessari per l'analisi e il test dell'attività degli enzimi ricombinanti (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,0%
Somma degli isomeri dell′esano + metilciclopentano (GC): ≥ 99,9%
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 3,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,005%
Colore: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (intervallo di ritenzione da 1,2,4-tri-clorobenzene a decaclorobifenile, segnali individuali (standard lindano)): ≤ 2 pg/mL
GC/ECD (intervallo di ritenzione da diclorometano a 1,2,4-tri-clorobenzene, segnali individuali (tetraclorometano)): ≤ 1 ng/mL
GC/FID (intervallo di ritenzione da n-undecano a n-tetracontano, segnali individuali (standard n-tetradecano)): ≤ 2 ng/mL
GC/MSD (intervallo di ritenzione da n-undecano a n-tetracontano, area di scansione 30 - 600 amu, segnali individuali (standard n-tetradecano): ≤ 2 ng/mL
Raccomandato per l′analisi delle dibenzodiossine policlorurate e dei dibenzofurani policlorurati (PCDD/F).
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
Pentano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.07288
Pentano
Diclorometano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.06454
Diclorometano