Documenti fondamentali
1.16740
Supelco
Petroleum benzine boiling range 40−60 GRAD C hypergrade for organic trace analysis
SupraSolv®
Scegli un formato
1 L
83,00 €
2.5 L
161,00 €
83,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
83,00 €
2.5 L
161,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.03
83,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
for trace analysis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SupraSolv®
tecniche
GC/MS: suitable
Impurezze
≤0.005% water
( Evapor)
≤3.0 mg/L
Colore
≤10, Hazen
P. ebollizione
40-60 °C (≥ 90 (% v/v))
Descrizione generale
SupraSolv® hypergrade for organic trace analysis is a unique and universal solvent quality which can be employed for all three GC detection methods (ECD, FID and MS). Thanks to the large retention time range, even low-boiling substances can be reliably analyzed.
Risultati analitici
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) = 2 pg/ml
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) = 2 ng/ml
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 2 ng/ml
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C