Documenti fondamentali
1.03649
Supelco
Etilacetato
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Sinonimo/i:
EtOAc
Scegli un formato
2.5 L
130,00 €
4 L
278,00 €
130,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
130,00 €
4 L
278,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Saggio:
≥99.8% (GC)
tecniche:
LC/MS: suitable
P. ebollizione:
76.5-77.5 °C (lit.)
Tensione di vapore:
73 mmHg ( 20 °C)
130,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
Applicazioni
Intended for HPLC or LC-MS, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Caratteristiche e vantaggi
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 50 ppb
Transmission (at 260 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 μm filter.
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C