Documenti
91707
Sigma-Aldrich
Acido trifluoroacetico
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
P. eboll.
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido trifluoroacetico (TFA) è un acido acetico fluorurato. Ampiamente impiegato come reagente trifluorometilante di composti aromatici.
Applicazioni
L′acido trifluoroacetico (TFA) può essere usato nei seguenti studi:
  • Preparazione del reagente TFA per la valutazione della vitamina A nel siero.
  • Per formare il sistema solvente binario per isolare grossi peptidi denaturati tramite cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa.
  • Come additivo nella fase mobile per analisi di cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS).
  • Preparazione della artemisinina in condizioni ottimizzate di reazione.
Confezionamento
confezione da 10 x 1 mL
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
W C Mahoney et al.
The Journal of biological chemistry, 255(23), 11199-11203 (1980-12-10)
A method employing reverse phase high performance liquid chromatography has been developed for the purification of large denatured peptides. The cyanogen bromide fragments of hemoglobin alpha, beta, and gamma chains (13 to 91 residues in length) could be separated and
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in