Vai a
MSRT2
SigmaProt Intact Protein LC-MS Standard
Proteomics Retention Time Standard
Sinonimo/i:
Intact Protein LC-MS Standard, SigmaProtein Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
194,00 €
5 x 1 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
765,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
ready-to-use solution
storage temp.
−20°C
Application
The RP-LC-MS Protein Standard is a LC-MS platform standard that is intended to test LC-MS system suitability and intact protein mass measurement. The proteins in MSRT2 are chosen to represent an elution profile for complex proteomic samples. The proteins have been selected based on UV and electrospray response, and are readily observed by both modes of detection. After reconstitution, MSRT2 is an injection-ready standard. MSRT2 can be utilized in studies such as in top-down proteomics.
Other Notes
MSRT2 contains these 9 proteins:
  • Ribonuclease B
  • Insulin
  • Lysozyme
  • Transferrin
  • Bovine serum albumin (BSA)
  • Trypsin inhibitor
  • β-lactoglobulin A
  • Carbonic anhydrase
  • Lactate dehydrogenase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8119P5369P5494
Protein Standard analytical standard, 80 mg/mL (HSA and gamma-globulins)
Supelco
P8119
Protein Standard
Protein Standard analytical standard, 200 mg/mL (BSA)
Supelco
P5369
Protein Standard
Protein Standard Set analytical standard
Supelco
P5494
Protein Standard Set
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
ready-to-use solution
form
liquid
form
-
form
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. There is no information about the proteins' concentration, could you please add it?
    1 risposta
    1. Each vial contains 100 ug each of the 9 constituent proteins, in lyophilized form. The recommended solvent is 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in water. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/524/msrt2bul.pdf