Documenti fondamentali
1.06454
Supelco
Diclorometano
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
Scegli un formato
1 L
190,00 €
190,00 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
190,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-838-9
NACRES:
NA.03
190,00 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
22 %
tecniche
GC/MS: suitable
dilution
( suitable for gas chromatography (GC))
Impurezze
≤0.005% Water
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilità
20 g/L
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv® di grado superiore per l′analisi di tracce di materiale organico è un solvente di qualità unico e universale. Può essere impiegato in tutti e tre i metodi di rilevazione GC (ECD, FID e MS). Grazie all′ampio intervallo dei tempi di ritenzione, è possibile analizzare in modo affidabile anche sostanze a basso punto di ebollizione.
Applicazioni
  • Valutazione dell'attività fotodinamica antimicotica degli estratti di Thymophylla pentachaeta contro Candida albicans e i suoi fattori di virulenza. Lo studio esplora le proprietà antimicotiche della Thymophylla pentachaeta, evidenziando l'uso del diclorometano nel processo di estrazione, fondamentale per isolare i composti attivi con potenziali applicazioni terapeutiche (Cordisco et al., 2021).
  • Fumi medicinali dell'Amazzonia: analisi chimica dei fumi di oleoresina di Breu (catrame delle Burseracee) e indagini sul loro uso per il mal di testa. Questa ricerca analizza i componenti chimici dei fumi di catrame delle Burseraceae, con particolare attenzione ai composti estratti con il diclorometano. Questi risultati forniscono indicazioni sulla medicina tradizionale e sulle sue applicazioni nel trattamento delle cefalee (da Cruz Albino et al., 2021).
  • Caratterizzazione chimica, effetti antiossidanti e di inibizione enzimatica degli estratti di Mitracarpus hirtus. Questo lavoro discute le proprietà antiossidanti e di inibizione enzimatica del Mitracarpus hirtus, utilizzando il diclorometano nel processo di estrazione per isolare i composti bioattivi, e mette in risalto la sua utilità negli screening farmacologici (Etienne et al., 2021).
  • Valutazione dell'attività antielmintica in vitro e analisi chimica bioguidata di estratti di foglie di ananas BRS Boyrá. Il lavoro prende in esame le attività antielmintiche degli estratti di foglie di ananas, utilizzando diclorometano per l'estrazione e l'isolamento dei composti attivi e fornendo preziose indicazioni sulle potenziali applicazioni veterinarie di questi estratti (Rodrigues et al., 2020).
  • Feci di pidocchi: analisi chimica e attività comportamentale. Lo studio analizza la composizione chimica delle feci dei pidocchi, compresa l'applicazione del diclorometano nel processo di estrazione. I risultati offrono una comprensione più approfondita delle risposte comportamentali associate alle infestazioni da pidocchi (Galassi et al., 2020).
Risultati analitici
Numero di evaporazione: 1,9
Purezza (GC): ≥ 99,9%
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 3,0 mg/L
Acqua: ≤ 0,005%
Colore: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (intervallo di ritenzione da 1,2,4-tri-clorobenzene a decaclorobifenile, segnali individuali [standard lindano]): ≤ 2 pg/ml/mL
GC/FID (intervallo di ritenzione da n-undecano a n-tetracontano, segnali individuali [standard n-tetradecano]): ≤ 2 ng/mL
GC/MSD (intervallo di ritenzione da n-undecano a n-tetracontano, area di scansione 30 - 600 amu, segnali individuali [standard n-tetradecano]): ≤ 2 ng/mL
Consigliato per l′analisi delle dibenzodiossine policlorurate e dei dibenzofurani policlorurati (PCDD/F).
Il prodotto è stabilizzato con 2-metil-2-butene.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diclorometano EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.06049
Diclorometano
Pentano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.07288
Pentano
Diclorometano
Sigma-Aldrich
L090001
Diclorometano