18370
2,2,2-Trifluoroethanol
suitable for mass spectrometry (MS), LiChropur™, ≥99.8% (GC)
Sinonimo/i:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
70 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
~896 °F
Limite di esplosione
42 %
Produttore/marchio commerciale
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.390-1.392 g/mL at 20 °C
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Compatibilità
complies for LC-MS
Stringa SMILE
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- 2,2,2-Trifluoroethanol is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.,·
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)