This product is soluble in water at a concentration of 100 milligrams per milliliter. This is not necessarily the maximum concentration; it is just the concentration at which the solubility of the non-isotopically labeled version of this compound (Product A6969) has been tested.
643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
Scegli un formato
1.370,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.370,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
226-230 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La conoscenza strutturale delle proteine aiuta a identificare biomarcatori di stati patologici e potenziali bersagli di farmaci per trattamenti terapeutici.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
-
what the solubility of this compound?
1 risposta-