SAE0073
Saponin
Sinonimo/i:
Surfactant Saponin
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Composizione
Sapogenin content, 20-35%
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
protein quantification: suitable
Ceneri solfatate
≤10%
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)