Documenti fondamentali
MSKT0001
Sigma-Aldrich
SILuMAb K1 Pharmacokinetic Kit
Sinonimo/i:
PK Kit
Scegli un formato
1 KIT
1.570,00 €
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
1.570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.41
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
suitable for mass spectrometry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
All critical reagents necessary to perform the assay are provided in the kit. The plate-based format avoids the high cost and potential LC column blockage associated with bead-based enrichment formats. Sample preparation with the SILuMAb PK kit can be performed in under 5 hours and consists of coating wells with high-specificity capture antibody, followed by immunoaffinity enrichment and rapid, in-plate trypsin digestion. The resulting digest is ready for injection, with no SPE or other cleanup required.
Applicazioni
The SILuMAb K1 Pharmacokinetic (PK) kit enables a robust, high-throughput assay for quantification of human IgG1 antibody in animal sera by LC-MS/MS.
Stoccaggio e stabilità
Store the kit at 2-8°C. The kit is stable for two years refrigerated.
Note legali
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.