Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 99,50 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 367,00 € |
Informazioni su questo articolo
99,50 €
Nome del prodotto
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +54 to +70°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
originator
Bristol-Myers Squibb, Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI key
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC), powder |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL (warmed) | solubility - | solubility - | solubility DMSO: ~26 mg/mL |
| originator Sanofi Aventis, Bristol-Myers Squibb | originator - | originator - | originator Bristol-Myers Squibb |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?