Vai a
4445494
P450 Human Induction Starter Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2670,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352204
2670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
LC/MS: suitable
Quality Segment
General description
The P450 Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
Analysis Note
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
44452524466004AB10088
description
-
description
-
description
-
description
serum, Chemicon®
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
STOT SE 2 Inhalation
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)