Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 38,00 € |
4 x 25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 55,80 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 117,00 € |
Informazioni su questo articolo
38,00 €
Nome del prodotto
2-Propanolo, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
≤0.2% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for precipitation of nucleic acids
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Protocolli che usano l′isopropanolo:
Application
Adatto per la precipitazione del DNA secondo i protocolli standard. Idoneo, inoltre, come solvente per la preparazione di soluzioni per applicazioni di biologia molecolare.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable | technique(s) RNA extraction: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.9% (GC) |
| solubility water: soluble (completely) | solubility water: soluble (completely) | solubility H2O: passes test | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanolo
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?