SAE0074
Sigmatrix Urine Diluent
Sinonimo/i:
Urine Diluent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Descrizione
synthetic negative urine control
Forma fisica
liquid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Componenti
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.