250401
Ciliobrevin D
≥99% (HPLC), powder, cytoplasmic dynein inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Cytoplasmic Dynein Inhibitor, Ciliobrevin D, 2-(7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-ylidene)-3-(2,4-dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile, AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Cytoplasmic Dynein Inhibitor, Ciliobrevin D, Ciliobrevin D is a cell-permeable, reversible, and specific blocker of AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein. Disrupts spindle pole focusing and kinetochore-microtubule attachment (~10 to 40 µM).
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 2.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1N/2)NC2=C(C(C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3)=O)/C#N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3