Fontos dokumentumok
SML1272
I-BET762
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4S)- 6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide, GSK525762, GSK525762A, I-BET
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +80 to +90°, c = 0.3 in methanol
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCNC(C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(OC)=CC=C3N4C1=NN=C4C)=O
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
Géninformáció
human ... BRD2(6046) , BRD3(8019) , BRD4(23476) , BRDT(676)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3