Fontos dokumentumok
M2449
MB-3
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
γ-butyrolactone, Butyrolactone 3, (2R,3S)-rel-4-Methylene-5-oxo-2-propyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCC[C@H]1OC(=O)C(=C)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRQUTZJZABSZRQ-RQJHMYQMSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on lamin A/C-associated pY19-Cav-2-mediated histone H3 acetylations
- to analyze its effects on the growth of Arabidopsis thaliana seedlings
- to study its effects on craniofacial chondrocyte maturation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.