Fontos dokumentumok
SML2393
XL019
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-N-[4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-N-(4-(2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl)phenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, N-(4-{2-[(4-Morpholin-4-ylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}phenyl)-L-prolinamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)[C@H]5NCCC5
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24(23-2-1-12-26-23)28-19-5-3-18(4-6-19)22-11-13-27-25(30-22)29-20-7-9-21(10-8-20)31-14-16-33-17-15-31/h3-11,13,23,26H,1-2,12,14-17H2,(H,28,32)(H,27,29,30)/t23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISOCDPQFIXDIMS-QHCPKHFHSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3