Fontos dokumentumok
R7772
Roscovitine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
2-(R)-[[9-(1-Methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, 6-(Benzylamino)-2(R)-[[1-(hydroxymethyl)propyl]amino]-9-isopropylpurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
106-107 °C
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
Géninformáció
human ... CDK1(983) , CDK2(1017) , CDK5(1020) , CDK7(1022) , CDK9(1025) , CDKN1A(1026) , CDKN1B(1027) , CDKN1C(1028) , CDKN2A(1029) , CDKN2B(1030) , CDKN2C(1031) , CDKN2D(1032) , CDKN3(1033)
mouse ... CDK1(12534)
rat ... CDK1(54237)
Alkalmazás
- an inhibitor of p34cdc2/cyclin B kinase to preculture porcine oocytes
- as a supplement in TCM199 medium for in vitro prematuration of cumulus-oocyte complexes (COCs) of adult goats
- in astrocyte conditioned media as an inhibitor of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5)
- as a CDK2 inhibitor in culture media to treat hESCs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.