Fontos dokumentumok
1.00165
Supelco
Boric acid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Lineáris képlet:
H3BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
233-139-2
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Ügynökség:
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
pH:
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-100.5% (alkalimetric)
Forma
solid
hatékonyság
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
49.2 g/L
sűrűség
1.489 g/cm3 at 23 °C
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Boric acid (EMSURE® grade product) is used for regulated analyses and highly demanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatched scope of specifications to give complete control of test conditions and eliminate uncertainties. EMSURE® grade products comply with all international regulations and can be used in various applications.
Alkalmazás
Boric acid can be used:
  • For the determination of the protein content of yogurt samples.
  • In the proximate analysis of seaweed Caulerpa sp. samples.
Tulajdonságok és előnyök
  • Most extensive specifications worldwide
  • Tested for up to 70 parameters
  • Extraordinary purity
  • Very low limiting values
  • Greater accuracy and control of analyses
  • Optimized for highly critical and demanding analyses
  • Ideal for method development
  • No interference or contamination due to unknown impurities
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (3.3 %, water): 3.8 - 4.8
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Solubility in ethanol: passes test
In methanol insoluble matter: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Organic impurities: passes test
Nonvolatile with methanol: ≤ 0.05 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.