B6768
Boric acid
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.5%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 40 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
1.49 g/cm3 at 23 °C
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
idegen aktivitás
DNase, RNase, and protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare boric buffer for the quantification of primary amine groups at the surface of nanocapsules
- to study its effects on epigenetic change
- for the estimation of protein in wheatgrass using Kjeldahl method
Intensified Azeotropic Distillation: A Strategy for Optimizing Direct Amidation
Tulajdonságok és előnyök
- Environment-friendly
- Non-toxic
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges