Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
technika/technikák
PCR: suitable
szennyeződések
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.440 g/cm3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N-substituted cinnamamides via amidation reaction between cinnamic acid and benzylamines.
- β-Aminoalcohols through the regioselective epoxides ring opening with aromatic amines in the presence of glycerol as a co-catalyst.
- Organosulfur compounds via thia-Michael addition of thiols to α, β-unsaturated compounds.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.