B6185
Bionic™ Buffer, 10X Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
Szinonimák:
Sodium Borate Electrophoresis Buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
Mode of use Voltage of 150 V is recommended for small electrophoresis chambers while a mid to large apparatus may be run at 200-250 V. User should test their chamber to determine optimum voltage.
form
solution
koncentráció
10 ×
szennyeződések
DNase, RNase and nickase, none detected
pH
8.0-8.5 (20-25 °C)
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- Use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures
- Use with TBA and TAE gels
- Preparation of agarose gels
Tulajdonságok és előnyök
- Faster run times
- Sharper bands
- Easy to dilute and use
- Flexible use with a variety of gel types
Kiszerelés
Vigyázat
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.