Fontos dokumentumok
08059
Sigma-Aldrich
Borate Buffered Saline
pH 8.2
Szinonimák:
Saline, Borate Buffered, pH 8.2, tablets
Méret kiválasztása
100 TABS
171 500,00 Ft
171 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 TABS
171 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
171 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
tablet
Minőségi szint
pH
8.2
oldhatóság
water: 2 tablet/liter
Alkalmazás
Borate buffered saline has been used to determine whether heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis can be used to treat canine flea allergy. Borate buffered saline has also been used to investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. Borate buffered saline has been used to determine the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters.
Kiszerelés
100 tablets in blister package
Feloldás
1 tablet in 500 mL water yields in 0.010 M borate buffer, 0.15 M NaCl, pH 8.2
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Edward Lum et al.
Contact lens & anterior eye : the journal of the British Contact Lens Association, 27(1), 21-26 (2005-11-24)
The study determined the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. One lens type from each FDA contact lens material category was equilibrated to phosphate buffered saline (PBS) or borate buffered saline (BBS), at
Xiu-yan Huang et al.
Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology, 18(12), 915-919 (2011-01-06)
To investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. The siRNA targeting MTSS1 was cloned into one lentivirus work vector.
Alicia Marro et al.
Immunotherapy, 3(8), 971-978 (2011-08-17)
Can heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis be used to treat canine flea allergy? Organisms cultured on Sauton's medium into stationary phase were autoclaved in borate-buffered saline and stored at 10 mg wet weight/ml. Intradermal