Fontos dokumentumok
221732
Sodium tetraborate
99%
Szinonimák:
Borax, fused
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
741 °C (lit.)
sűrűség
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.