Fontos dokumentumok
931950
Sodium perchlorate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium Perchlorate, Hyperchloric acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
mp
482 °C
oldhatóság
H2O: 209 g/dL at 15 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
K: ≤500 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Kiszerelés
25 g in glass bottle
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)