Fontos dokumentumok
381225
Sodium perchlorate hydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Perchloric acid sodium salt hydrate
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystalline
összetétel
Degree of hydration, ≤1
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?