Fontos dokumentumok
O8380
1-Octanesulfonic acid sodium salt
≥98%
Szinonimák:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (oragnic)
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥98%
Forma
powder
molekulatömeg
216.27 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<2.0% water (Karl Fischer)
mp
300 °C (572 °F)
oldhatóság
9.8 g/L at 20 °C
kation nyomok
Na: 10.1-11.1 % (w/v) (Anhydrous)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of 9 parts buffer to determine the concentration of L-Dopa in extracts of seed flour
- in mobile phase solution to measure dopamine in rats using high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis
- in neurochemistry for the preparation of mobile phase buffer for HPLC analysis.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly versatile surfactant for your cell biology and biochemical research
- Suitable for HPLC applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?