Merck
906700
Sigma-Aldrich
Sodium perchlorate
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
Hyperchloric acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
NaClO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥98.0%
form
powder
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
mp
468 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.