Fontos dokumentumok
86859
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
≥99.0% (T)
Szinonimák:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
Teszt
≥99.0% (T)
form
crystals
szennyeződések
≤0.05% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
funkcionális csoport
amine
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a base for the chemoselective allenylation of aldehydes with TMS-protected alkynes to synthesize α-allenols.
- As an additive for the hydroxyalkylation of phenols with cyclic carbonates to synthesize aryl β-hydroxyethyl ethers.
- In the solvothermal synthesis of SNS (simple nanoscroll structures) and INS(intercalated nanoscrolls) hexaniobate nanoscrolls.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?