Fontos dokumentumok
890890P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt), DOTAP
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G))
pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG))
pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG))
pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
lipidtípus
transfection
cationic lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)