Fontos dokumentumok
700001P
Avanti
DC-Cholesterol HCl
Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P, powder
Szinonimák:
3β-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (700001P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (700001P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700001P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700001P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P
alkalmazás(ok)
vaccine development
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](C1)(OC(NCC[N+](C)([H])C)=O)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C)CCCC(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISXSJGHXHUZXNF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for the preparation of ultrasound cationic microbubbles
- to prepare liposomes
- for the preparation of L-glutathione (GSH), loaded proliposomes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)