Fontos dokumentumok
840875P
Avanti
18:1 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (840875P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840875P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840875P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840875P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Általános leírás
Alkalmazás
- may be used in liposomes for liposome leakage assay
- may be used to create liposome template to synthesize calcium phosphate (CaP) nanoshells
- may be used as a component in liposomes/lipid bilayers
- has been used an additive in the medium of neuron-glia mixed culture to study the effects of astrocyte phospholipase D1 (PLD1) on dendritic branching
- has been used in chemiluminescent assay of cytochrome c Trp59
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3