T4174
Trypsin-EDTA solution
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Szinonimák:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
23.4 kDa
koncentráció
10 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Trypsin-EDTA solution is used for the following applications:
- Used as a supplement in cell culture for their maintenance
- In harvesting cells grown to confluence
- to detach lentivirus-transduced macrophages
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.