Fontos dokumentumok
850345P
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; PC(14:0/14:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850345P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850345P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850345P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850345P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of liposomes for dissipation monitoring and perforin binding and assembly by Quartz crystal microscopy studies.
- in anthraquinone liposomes generation for spectral studies
- in bicelles preparation along with phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate for in vitro reconstitution of β2-adrenergic receptor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)