Merck
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H80NO4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
698.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Alkalmazás
18:1 TAP (DOTAP) has been used in the preparation of liposome-supported bilayers.
Biokémiai/fiziológiai hatások
18:1 TAP (DOTAP) is a cationic lipid structure, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery. The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP(1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane). 18:1 TAP (DOTAP) mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (890890C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
J. Controlled Release, 168(2), 209-224 (2013)
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While
Hojun Kim et al.
ACS nano, 12(9), 9196-9205 (2018-08-08)
The success of gene technologies hinges on our ability to engineer superior encapsulation and delivery vectors. Cubosomes are lipid-based nanoparticles where membranes, instead of enveloping into classic liposomes, intertwine into complex arrays of pores well-ordered in a cubic lattice. These
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)