Fontos dokumentumok
S3014
Sodium chloride
for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline
szennyeződések
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
protease, none detected
zavarosság
≤3.5 NTU
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
sűrűség
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
kation nyomok
K: ≤50 ppm
≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
alkalmasság
suitable for Western blot
suitable for mass spectrometry
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
cell analysis
idegen aktivitás
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.