Fontos dokumentumok
850365P
Avanti
18:0 PC (DSPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSPC; PC(18:0/18:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850365P-1G)
pkg of 1 × 200 mg (850365P-200MG)
pkg of 1 × 25 mg (850365P-25MG)
pkg of 1 × 500 mg (850365P-500MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the microbubble monolayer preparation for biomolecule delivery studies into protoplasts
- in the preparation of liposomes for immobilization studies
- in the generation of porphyrin-phospholipid (PoP) liposomes for irinotecan (IRT) and doxorubicin delivery
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)