P1379
TWEEN® 20
viscous liquid
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
>40% (GC)
form
viscous liquid
molekulatömeg
~1228
összetétel
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
koncentráció
≥40.0% (GC)
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
szennyeződések
≤3.0% water
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
savszám
≤2.2 mg/g
hidroxil érték
96‑108 mg/g
átmeneti hőmérséklet
cloud point 76 °C
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.7
alkalmasság
complies for IR spectroscopy
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Surfactants, possessing both hydrophilic and hydrophobic components, fall into two main categories: ionic, which ionize in water (anionic, cationic, or ampholytic), and nonionic, which do not ionize. The discussed product is a nonionic surfactant with diverse applications such as emulsification, dispersion, solubilization, and detergent use. Additionally, it can serve as a solubilizer for membrane proteins.
Alkalmazás
- washing buffer and blocking buffer in Western blotting
- blocking buffer in immunohistochemistry
- washing buffer in ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)
- reaction mixture in PCR (polymerase chain reaction)
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly versatile surfactant for your life science and biochemical research
- Excellent solubilising, dispersing and emulsifying agent
- Suitable for DNA & RNA extraction, mammalian cell culture, and protein purification
Kiszerelés
Each kit contains 3 x 100ML samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocols
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.