Fontos dokumentumok
R0901
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
Szinonimák:
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
SMILES string
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
Related Categories
Általános leírás
RNAlater is an aqueous, non-toxic tissue storage reagent that rapidly permeates tissue to stabilize and protect cellular RNA in situ in unfrozen specimens. Tissue pieces are harvested and immediately submerged in RNAlater for storage without jeopardizing the quality or quantity of RNA. RNAlater eliminates the need to immediately process tissue specimens or to freeze samples in liquid nitrogen for later processing. RNAlater preserves RNA in tissues for up to 1 day at 37 °C, 1 week at 25 °C, and 1 month at 4 °C. Tissues can also be stored at -20 °C long-term.
RNAlater has been extensively tested on several tissues from vertebrate species, including brain, heart, kidney, spleen, liver, testis, skeletal muscle, fat, lung, and thymus. RNAlater is also effective for E. coli, Drosophila, tissue culture cells, white blood cells, and some plants.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- No compromise in RNA quality following mRNA or total RNA isolation
- Rapidly permeates tissues to stabilize and protect cellular RNA
- Aqueous non-toxic solution allows downstream tissue processing
- Stabilizes samples at room temperature
Egyéb megjegyzések
Elv
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield